スキップする
F3040
モノクローナル ANTI-FLAG® M1 抗体 マウス宿主抗体
clone M1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗ddddk, 抗dykddddk
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
0.2 mg
在庫from市川市大町368
¥106,000
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥173,000
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥316,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.32
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
M1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
139
¥106,000
在庫詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
(Bioreactor)
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
purified by
using Protein A
species reactivity
all
concentration
2-5 mg/mL
technique(s)
western blot: 10 μg/mL
immunogen sequence
DYKDDDDK
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
ANTI-FLAG M1 IgG2bモノクローナル抗体は、FLAGマーカーで標識されたタンパク質と、遊離N末端で結合します。
精製の方法 ― プロテインA
Immunogen
FLAG;ペプチド配列DYKDDDDK
Application
マウスで作製したモノクローナル ANTI-FLAG® M1 抗体は、酵母、動物、E.coli 細胞における免疫沈降法、ウェスタンブロッティング、EIA に適しています。
本抗体が使用された成功事例と、関連する査読付き論文を、以下に記します。
クロマチン免疫沈降(1 論文)
免疫蛍光法(1 論文)
製品の詳細につきましては、FLAG® アプリケーションポータルをご覧ください。
Biochem/physiol Actions
融合タンパク質のフリ-のN末端に位置するFLAGエピト-プと結合します。Met-FLAG融合タンパク質とは反応しないので、細胞質内で発現したプロセッシングされていないタンパク質は認識しません。結合はCa2+依存性で、カルシウムイオンの欠如で抗原-抗体複合体は解離します。
Physical form
10 mMリン酸ナトリウム溶液(pH 7.4、150 mM NaCl、0.02%(w/v)アジ化ナトリウム含有)
Preparation Note
抗体を0.05 M TBS(pH 7.4、1 mM CaCl2含有)で10 ug/mLに希釈します。
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F4042F9291F1804
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
clone
M1, monoclonal
clone
M5, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
biological source
(Bioreactor)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
all
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
biotin conjugate
conjugate
unconjugated
technique(s)
western blot: 10 μg/mL
technique(s)
western blot (chemiluminescent): 10 μg/mL
technique(s)
dot blot: suitable (chemiluminescent detection)
technique(s)
-
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
適用法令
毒物
pdsc
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)