製品名
7-アミノアクチノマイシンD, ~97% (HPLC), powder
アッセイ
~97% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
色
red to very dark purple
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2cc(N)c(C)c3OC4=C(C)C(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C62H87N13O16/c1-26(2)42-59(85)74-21-17-19-36(74)57(83)70(13)24-38(76)72(15)48(28(5)6)61(87)89-32(11)44(55(81)66-42)68-53(79)34-23-35(63)30(9)51-46(34)65-47-40(41(64)50(78)31(10)52(47)91-51)54(80)69-45-33(12)90-62(88)49(29(7)8)73(16)39(77)25-71(14)58(84)37-20-18-22-75(37)60(86)43(27(3)4)67-56(45)82/h23,26-29,32-33,36-37,42-45,48-49H,17-22,24-25,63-64H2,1-16H3,(H,66,81)(H,67,82)(H,68,79)(H,69,80)/t32-,33-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49?/m1/s1
InChI Key
YXHLJMWYDTXDHS-SGILFZQNSA-N
アプリケーション
- マウス尻尾皮膚における核可視化のため
- 核-タンパク質共局在に関するイメージングフローサイトメトリーにおける核染色
- 上皮細胞におけるCD16(FcガンマIII受容体)とCD32(FcガンマII受容体)のレベルを測定するためのフローサイトメトリーにおいて
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A9400-1MG:
A9400-VAR:
A9400-5MG-PW:
A9400-1MG-PW:
A9400-BULK:
A9400-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.