Merck
86826
Sigma-Aldrich
5-カルボキシフルオレセイン
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
別名:
5-FAM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H12O7
CAS番号:
分子量:
376.32
Beilstein:
57037
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
蛍光検出
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
InChI
1S/C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
InChI Key
NJYVEMPWNAYQQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5-Carboxyfluorescein, also known as 5-FAM, is a green fluorescent product. It is derived from cleavage of 5-Carboxyfluorescein diacetate by intracellular esterases. In viable cells, the fluorescent molecule is impermeable to the cellular membrane.
アプリケーション
5-Carboxyfluorescein has been used as a payload to study leakage phenomena on sesame (Sesamum indicum L.) and coconut (Cocos nucifera L.) liposomes.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
フルオレセインの誘導体で、生体高分子と共役して安定な誘導体となります
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
86826-25MG-F:
86826-BULK-F:
86826-100MG-F:
86826-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Intracellular pH and its Measurement (1989)
The loss-of-allele assay for ES cell screening and mouse genotyping
Methods in Enzymology, 476, 295-307 (2010)
Detection of Bacteria, Viruses, Parasites and Fungi (2010)
Study on leakage of sesame (Sesamum indicum L.) and coconut (Cocos nucifera L.) liposomes
Hudiyanti D, et al.
Orient. J. Chem., 31, 435-439 (2015)
Christian Dittrich et al.
Macromolecular bioscience, 10(12), 1406-1415 (2010-12-18)
CD3ac, an uncharged and strongly hydrophobic 10 amino acid peptide (Ac-LK(Ac)-LK(Ac)-LK(Ac)-LW-DL-LW-DL-LW-DL-LW-NH2) was synthesized and purified. The peptide readily dissolves in ethanol and--upon solvent exchange to water--assembles into solid spherical particles with diameters of around 500 nm and low size-polydispersity. CD3ac