スキップする
A7229
PUGNAc
≥95% (HPLC)
別名:
O-(2-アセトアミド-2-デオキシ-D-グルコピラノシリデンアミノ) N-フェニルカルバマート
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥36,400
10 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥62,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H19N3O7
CAS番号:
分子量:
353.33
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4274031
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
crystals
¥36,400
出荷予測2026年6月01日詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O\C1=N/OC(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C15H19N3O7/c1-8(20)16-11-13(22)12(21)10(7-19)24-14(11)18-25-15(23)17-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-13,19,21-22H,7H2,1H3,(H,16,20)(H,17,23)/b18-14-/t10-,11-,12-,13-/m1/s1
InChI key
PBLNJFVQMUMOJY-JXZOILRNSA-N
Application
O-(2-アセトアミド-2-デオキシ-D-グルコピラノシリデン)アミノ-N-フェニルカルバマート(PUGNAc)は、成人網膜色素上皮19(ARPE-19)細胞中の糖タンパク質のO-GlcNAc濃度に対するシリビニンの作用を評価するために使用されています。また、ラット脳サンプルに用いるHEPES溶解バッファーの成分として使用されています。
PUGNAc は O-GlcNAc-β-N-アセチルグルコサミダーゼ阻害剤として用いられています。[1]
Biochem/physiol Actions
PUGNAcは、in vitroおよびin vivoにおいて、O-結合型グリコシル化タンパク質からO-結合型N-アセチルグルコサミン(O-GlcNAc) を除去する酵素であるペプチドO-GlcNAc-β-N-アセチルグルコサミニダーゼのインヒビターです。
O-(2-アセトアミド-2-デオキシ-D-グルコピラノシリデン)アミノ-N-フェニルカルバマート(PUGNAc)は、タンパク質キナーゼB(Akt)およびグリコーゲンシンターゼキナーゼ3β(GSK3β)によるインスリン促進リン酸化を抑えることで、3T3-L1脂肪細胞でインスリン抵抗性を誘発します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
N8759T2144A3007
PUGNAc ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A7229
PUGNAc
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)