スキップする
SML2234
1S,3R-RSL 3
≥98% (HPLC), powder, GPx4 inhibitor
別名:
RAS-selective lethal, RSL3, (1S,3R)-2-(2-クロロアセチル)-2,3,4,9-テトラヒドロ-1-[4-(メトキシカルボニル)フェニル]-1H-ピリド[3,4-b]インドール-3-カルボン酸メチルエステルcarboxylic acid methyl ester
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
在庫fromŽsìŽs‘å’¬368
¥15,900
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥64,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C23H21ClN2O5
CAS番号:
分子量:
440.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥15,900
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
1S,3R-RSL 3, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 9.0 to 15.0°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClCC(=O)N1[C@H](Cc2c3c([nH]c2[C@@H]1c4ccc(cc4)C(=O)OC)cccc3)C(=O)OC
InChI key
TXJZRSRTYPUYRW-NQIIRXRSSA-N
General description
Ras-selective lethal small molecule 3(RSL3)は、glutathione peroxidase 4(GPx4)の活性を阻害することで、フェロトーシスを誘発します。RSL3は、フェロトーシスを活性化させるだけでなく、GPX4との相互作用を通して哺乳類ラパマイシン標的タンパク質(mTOR)シグナル伝達経路の活性化を遮断します。甲状腺がん細胞株において、RSL3は、細胞生存率を低下させ、スフェロイド形成を阻害し、 in vitro細胞遊走を妨害します。
Application
1S,3R-RSL 3は下記で使用されています:
  • 脳室下多形神経膠芽腫(GBM)株の細胞死に対する影響を検討するためにグルタチオンペルオキシダーゼ4(GPX4)阻害薬として
  • マウスの心筋細胞死および心不全に対する影響を検討するためにGPX4阻害薬およびフェロトーシス誘発薬として
  • 細胞生存能アッセイにおけるHT-1080細胞のフェロトーシス誘発薬として
Biochem/physiol Actions
フェロトーシス誘導物質:グルタチオンペルオキシダーゼ4(GPX4)を阻害します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
L6670SML1145SML0021
1S,3R-RSL 3 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2234
1S,3R-RSL 3
LY 266097 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
L6670
LY 266097
ML303 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1145
ML303
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 12 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
color
white to tan
optical activity
[α]/D 9.0 to 15.0°, c = 0.5 in methanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
SML2234-BULK: + SML2234-25MG: + SML2234-VAR: + SML2234-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)