スキップする
A3286
N-アセチル-D-グルコサミン
BioReagent, suitable for cell culture
別名:
2-アセトアミド-2-デオキシ-D-グルコース, D-GlcNAc
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥8,310
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥18,800
100 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥54,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO6
CAS番号:
分子量:
221.21
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-368-2
Beilstein/REAXYS Number:
1727589
MDL number:
¥8,310
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
211 °C (dec.) (lit.)
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1
InChI key
OVRNDRQMDRJTHS-RTRLPJTCSA-N
General description
グルコースの誘導体であるN-アセチルグルコサミン(GlcNAc)は単糖類です。それは白色の粉末であり、やや甘味があります。 221℃で溶解します。 GlcNAcは25%水溶性です。それは植物のブロメライン、リシン凝集素、およびアブラス凝集素に存在します。ヒトでは、組織プラスミノーゲン活性化因子、成長因子、ホルモン類に存在します。[1]
Application
N-アセチル-D-グルコサミン添加は以下の用途に使用されています:
  • ドットブロット開発の基質
  • 免疫組織化学分析におけるアルカリホスファターゼ解明のための基質[1]
  • ウエスタンブロット分析における特定の免疫複合体の検出
Biochem/physiol Actions
N-アセチルグルコサミン(GlcNAc)オリゴマーは、in vivoでイヌ多形核細胞(PMN)の因子を開始する能力を有する可能性があります。それは、創傷治癒および化学走性活性を有しています。 GlcNAcとその誘導体は通常、栄養補助食品の調製に使用され、治療薬の開発にも使用されます。[1]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A4106A8625PHR1432
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
mp
211 °C (dec.) (lit.)
mp
211 °C (dec.) (lit.)
mp
211 °C (dec.) (lit.)
mp
211 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
wgk
WGK 3
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)