製品名
L-アスパラギン酸, BioXtra, ≥99% (HPLC)
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
色
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 0.5 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
遺伝子情報
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Metabolomics Analysis Identifies Differential Metabolites as Biomarkers for Acute Myocardial Infarction.: Research identifies key metabolites, including L-Aspartic acid, involved in the metabolic pathways affected during acute myocardial infarction. This study enhances the understanding of biochemical changes during heart attacks, potentially leading to better diagnostic markers (Zhou et al., 2024).
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A8949-1G:
A8949-BULK:
A8949-100G:
A8949-500G:
A8949-10MG:
A8949-VAR:
A8949-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCアクティブなフィルタ