サイズを選択してください
¥22,900
サイズを選択してください
About This Item
¥22,900
おすすめの製品
由来生物
plant
フォーム
saline suspension
標識化の程度
≥5 μmol per mL
テクニック
affinity chromatography: suitable
Matrix
cross-linked 4% beaded agarose
マトリックス活性基
cyanogen bromide
マトリックス結合
amino of 1,6-diaminohexane
マトリックススペーサー
1 atom
キャパシティ
≥5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
適合性
suitable for chromatography
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A6017-2.5ML:4548173186597
A6017-1ML-KC:
A6017-50ML:4548173186603
A6017-2.5ML-KC:
A6017-PM:
A6017-VAR:
A6017-10ML:4548173186573
A6017-100ML:4548173186566
A6017-1ML:4548173186580
A6017-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)