アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]22/D −34.5°, c = 1.1 in H2O(lit.)
保管条件
(Tightly closed. Dry)
色
white to off-white
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H16N2O8/c1-5(14)12-7(4-9(17)18)10(19)13-6(11(20)21)2-3-8(15)16/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21)
InChI Key
OPVPGKGADVGKTG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444) , GRINA(2907) , GRM3(2913)
mouse ... GRIN1(14810) , GRIN2A(14811) , GRIN2B(14812) , GRIN2C(14813) , GRIN2D(14814) , GRIN3A(242443) , GRIN3B(170483) , GRINA(66168) , GRM3(108069)
rat ... GRIN1(24408) , GRIN2A(24409) , GRIN2B(24410) , GRIN2C(24411) , GRIN2D(24412) , GRIN3A(191573) , GRIN3B(170796) , GRINA(266668) , GRM3(24416)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
注意
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A5930-BULK:
A5930-250MG:
A5930-VAR:
A5930-100MG:
A5930-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック