Merck
P0532
Sigma-Aldrich
フタルジアルデヒド試薬
Solution Complete
別名:
OPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccccc1C([H])=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
InChI Key
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
一級アミンおよびアミノ酸のプレカラム誘導体化用の試薬です。得られる蛍光誘導体は逆相HPLCで検出できます。反応にはOPAのほか、一級アミンとスルフヒドリル基が必要です。スルフヒドリル基が過剰に存在する場合は、アミンの定量が可能です。アミンが過剰に存在する場合は、スルフヒドリル基の定量が可能です。
その他情報
スルフヒドリル基の供給源として2-メルカプトエタノールを含む、1 mLの溶液中に1 mgのo-フタルジアルデヒド(P0657)を含有します。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P0532-50ML:4548173342818
P0532-BULK:
P0532-5ML:4548173342825
P0532-250ML:4548173342801
P0532-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Silke B Lohan et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(6) (2020-06-25)
The daily consumption of tobacco products leads to a boost in free radical production in tissues, promoting the risk for malignancies, metabolic alterations and chronic-inflammatory diseases. This study aimed to broaden the knowledge of the status of the antioxidative (AO)
Katsuhiro Suzuki et al.
Biomedical chromatography : BMC, 27(4), 535-538 (2012-09-29)
Monomethylarginine, asymmetric dimethylarginine and symmetric dimethylarginine were separated on a Wakopak Combi ODS with an acetonitrile-100 mm potassium phosphate buffer (pH 7.0; 1:1, v/v). Dimethylarginines were derived from o-phthalaldehyde for the fluorescence detector and from 6-ferrocenyl-1-hexanethiol for the electrochemical detector. The
Noriko Nishino et al.
Environmental science & technology, 46(15), 8198-8204 (2012-07-20)
Naphthalene, typically the most abundant polycyclic aromatic hydrocarbon in the atmosphere, reacts with OH radicals by addition to form OH-naphthalene adducts. These OH-naphthalene adducts react with O(2) and NO(2), with the two reactions being of equal importance in air at
Quansong Li et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(18), 6561-6568 (2012-03-30)
The potential energy surface for the intramolecular excited state hydrogen transfer (IESHT) in ortho-phthalaldehyde (OPA), which generates an enol ketene, has been studied with ab initio calculations (MS-CASPT2//CASSCF). The goal of our study is to establish the mechanistic factors that
Vishnu Menon et al.
Journal of fluorescence, 23(2), 311-321 (2012-12-06)
This is the first report of inactivation of xyloglucanase from Thermomonospora sp by pepstatin A, a specific inhibitor towards aspartic proteases. The steady state kinetics revealed a reversible, competitive, two-step inhibition mechanism with IC 50 and K i values of