スキップする
A0835
N-アセチル-Asp-Glu-Val-Asp-al
≥95%, powder
別名:
Ac-DEVD-CHO
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mg
在庫fromŽsìŽs‘å’¬368
¥28,900
¥24,565
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥82,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C20H30N4O11
CAS番号:
分子量:
502.47
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
¥24,565
単価¥28,900割引15%
在庫詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(C)=O)C(C)C
InChI
1S/C20H30N4O11/c1-9(2)17(20(35)22-11(8-25)6-15(29)30)24-18(33)12(4-5-14(27)28)23-19(34)13(7-16(31)32)21-10(3)26/h8-9,11-13,17H,4-7H2,1-3H3,(H,21,26)(H,22,35)(H,23,34)(H,24,33)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
InChI key
UMBVAPCONCILTL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al (Ac-DEVD-CHO) is a tetrapeptide with N-terminal acetylation and C-terminal aldehyde conjugation.
Application
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al has been used as a caspase inhibitor in muscle samples, smooth muscle cells and Jurkat T-cells.
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al (Ac-DEVD-CHO) aids in the recovery of stunned myocardium by its caspase inhibition functionality.
IL-1β変換酵素(ICE)の可逆的なインヒビタ-であるとともに、アポパイン(カスパ-ゼ 3)によるポリ(ADP-リボ-ス)ポリメラ-ゼ切断を阻害します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
235420A6339A2559
description
≥95%, powder
description
The Caspase-3 Inhibitor I, also referenced under CAS 169332-60-9, controls the biological activity of Caspase-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
description
~99% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC), powder
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥95%
assay
≥90% (HPLC)
assay
~99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Gene Information
human ... CASP1(834), CASP3(836), CASP7(840), CASP8(841)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CASP6(839)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, water: soluble
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A0835-VAR: + A0835-.5MG: + A0835-.5MG-KC: + A0835-BULK: + A0835-500UG: + A0835-5MG: + A0835-1MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)