Merck
E6126
Sigma-Aldrich
エノラーゼ パン酵母(S. cerevisiae種)由来
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
別名:
2-ホスホ-D-グリセリン酸ヒドロリアーゼ, ホスホピルビン酸ヒドラターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
lyophilized powder
比活性
≥50 units/mg protein
分子量
93 kDa
組成
Protein, 50-80% modified Warburg-Christian
溶解性
15 mM Tris HCl, pH 7.4: soluble 1.0 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
詳細
エノラーゼ(2-ホスホグリセリン酸ヒドラターゼ)は、細胞質酵素です。この細胞質ゾルの金属酵素は、哺乳動物における3つの相同遺伝子によりコードされています。パン酵母から得られたエノラーゼは、2つの結合性Mg2+イオンを含むホモダイマーです。′本ペプチドは436アミノ酸から成り、1つのシステイン残基を有し、分子量は93 kDaです。活性部位の構成要素のうち2つには、His191とArg414があります。エノラーゼは、古細菌、細菌および真核生物にみられます。
アプリケーション
ELISA実行中に使用する抗原性薬剤として、Sigma社の酵素が使用されています。この研究ではヒト顆粒状タンパクを使用して、原発性硬化性胆管炎患者のカタラーゼとα-エノラーゼに抗する自己抗体の同定と特性評価を行っています。 同タンパクを使用して、温度および変性剤により誘発される酵母エノラーゼの変性をフーリエ変換赤外分光法を用いて調べました。 また、他のタンパクも用いて勾配クロマトフォーカシング質量分析分析法(タンパク分析の新規手段)での研究を行いました。
パン酵母から得られたエノラーゼは、全身性カンジダ症に対する防御において、低い病原性のCandida albicans(鵞口瘡カンジダ)株により誘導される抗体反応の寄与を調べるための研究に使用されています。また、パン酵母から得られたエノラーゼは、エノラーゼによる触媒作用における金属イオンの役割を調べる研究にも使用されています。
パン酵母(S. cerevisiae)から得られたエノラーゼは、ホスホグリセリン酸ムターゼ(PGM)酵素アッセイのためのアッセイ緩衝液中の栄養補助剤として使用されています。′
生物化学的/生理学的作用
エノラーゼは、解糖および糖新生において重要な役割を果たします。哺乳動物細胞の核内に認められるエノラーゼは、遺伝子の転写調節において重要な役割を果たしており、形態変換と細胞増殖に関与しています。
酵母エノラーゼに存在するリン酸化チロシン残基は、チロシンタンパクキナーゼによるリン酸化のための基質として機能します。 Mg2+以外にも、この酵素はZn2+、Mn2+、Cd2+によって活性化されます。
エノラーゼは、2-ホスホグリセリン酸からホスホエノールピルビン酸への相互変換を触媒する金属酵素です。エノラーゼは、解糖系と糖新生作用の両方に不可欠です。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、25°C、1分間で、1.0 μmolの2-ホスホグリセリン酸をホスホ(エノール)ピルビン酸に変換する酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥品(Trisバッファ-塩を含有)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E6126-BULK:
E6126-12.5KU:
E6126-VAR:
E6126-500UN:
E6126-5KU:
E6126-2.5KU:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lian Shan et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 19(8), 1132-1137 (2008-06-10)
A new analytical technique, gradient chromatofocusing-mass spectrometry (gCF-MS), was developed employing ion-exchange high-performance liquid chromatography (HPLC) interfaced to an electrospray-quadrupole mass spectrometer in the determination of proteins. There have been few reports, if any, of a HPLC-MS technique for proteins
Measurement of enolase activity in cell lysates
Test, 542, 115-124 (2014)
Cofactor-independent phosphoglycerate mutase has an essential role in Caenorhabditis elegans and is conserved in parasitic nematodes
Zhang Y, et al.
The Journal of biological chemistry, 279(35), 37185-37190 (2004)
Thermal, chemical and chemothermal denaturation of yeast enolase.
Huang, Ping, and Aichun Dong.
Spectroscopy: An International Journal, 17(2), 453-467 (2003)
Boyer, P. D.
The Enzymes, 5(3), 499-538 (1971)