A271
Anti-α2A Adrenergic Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ADRA2, Anti-ADRA2R, Anti-ADRAR, Anti-ALPHA2AAR, Anti-ZNF32
サイズを選択してください
¥92,600
サイズを選択してください
About This Item
¥92,600
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~45 kDa
交差性
rat, human, mouse, pig
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1000
western blot: 1:500
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ADRA2A(150)
mouse ... Adra2a(11551)
rat ... Adra2a(25083)
詳細
Anti-α2A adrenergic receptor detects rat and mouse α2A adrenergic receptors by immunoblotting and immunohistochemistry. In immunoblotting, the antibody detects an approx. 45kDa band representing α2A receptors in tissues expressing this receptor subtype, although some non-specific bands have also been observed in certain cases.
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A271-100UL:
A271-100UL-PW:
A271-VAR:
A271-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)