A1935
フォトビオチン 酢酸塩
For labeling DNA probes for hybridizations
別名:
N-(4-アジド-2-ニトロフェニル)-N′-(3-ビオチニルアミノプロピル)-N′-メチル-1,3-プロパンジアミン 酢酸塩, ビオチン{3-[3-(4-アジド-2-ニトロアニリノ)-N-メチルプロピルアミノ]プロピルアミド} 酢酸塩
サイズを選択してください
¥92,800
サイズを選択してください
About This Item
¥92,800
おすすめの製品
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
film or powder
溶解性
H2O: 10 mg/mL (Stable for at least 5 months if kept frozen and protected from light.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(O)=O.CN(CCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12)CCCNc3ccc(cc3[N+]([O-])=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C23H35N9O4S.C2H4O2/c1-31(12-4-10-25-17-9-8-16(29-30-24)14-19(17)32(35)36)13-5-11-26-21(33)7-3-2-6-20-22-18(15-37-20)27-23(34)28-22;1-2(3)4/h8-9,14,18,20,22,25H,2-7,10-13,15H2,1H3,(H,26,33)(H2,27,28,34);1H3,(H,3,4)/t18-,20-,22-;/m0./s1
InChI Key
FFBLNTOMOSLSQM-AYEYRVMASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1935-BULK-N:
A1935-PH:
A1935-1MG:
A1935PROC:
A1935-2MG-PW:
A1935-BULK:
A1935-1MG-PW:
A1935-VAR:
A1935-2MG:
A1935-.5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)