Merck
P8810
Sigma-Aldrich
フィチン酸 ナトリウム塩 水和物
from rice
別名:
myo-イノシトールヘキサキス(リン酸ニ水素), InsP6, イノシトールヘキサキスホスファート, イノシトール六リン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥13,100
25 G
¥21,800
100 G
¥60,800
500 G
¥202,000
¥13,100
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥13,100
25 G
¥21,800
100 G
¥60,800
500 G
¥202,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H18O24P6 · xNa+ · yH2O
CAS番号:
分子量:
660.04 (anhydrous free acid basis)
EC Number:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥13,100
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
rice
フォーム
powder
組成
Sodium (Na), ≥5 mol/mol
溶解性
water: soluble
微量陽イオン
Ca: ≤2%
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)O[C@H]1[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H18O24P6.12Na/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;;;;;;;;;;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;;;;;;;;;/q;12*+1/p-12
InChI Key
KETSPIPODMGOEJ-UHFFFAOYSA-B
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フィチン酸は、亜鉛バイオアベイラビリティーの主たる決定要素です。
アプリケーション
フィチン酸は、鉄分栄養成分強化媒体としての一般的なマメの能力を評価する試験で使用されてきました。 [1] また、血漿リポタンパク質レベルに対する抗栄養因子の効果を調査する試験でも使用されています。 [2]
生物化学的/生理学的作用
フィチン酸はすべての真核細胞内に存在します。植物においては、[PO4]3−貯蔵庫として、また他のイノシト-ルリン酸やピロリン酸の前駆体として機能することが知られています。表面の負電荷が高いため、in vitroにおける二価陽イオンおよび三価陽イオンの強力なキレ-ト剤として作用します。さらに、in vivoにおいては多くの場合Ca2+またはMg2+イオンと結合しています。酵母では、フィチン酸は核膜孔タンパク質Gle1と作用し、DExD-boxタンパク質5(Dbp5)のRNA依存性ATPase活性を同時活性化することにより、mRNAの核外輸送を制御します。
アナリシスノート
本製品に関しては、無機リン含量の測定は行っていません。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8810-10G:
P8810-25G:
P8810-500G:
P8810-100G:
P8810-VAR:
P8810-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Petra Bukovská et al.
Frontiers in microbiology, 7, 711-711 (2016-06-01)
Large fraction of mineral nutrients in natural soil environments is recycled from complex and heterogeneously distributed organic sources. These sources are explored by both roots and associated mycorrhizal fungi. However, the mechanisms behind the responses of arbuscular mycorrhizal (AM) hyphal
Niharika Sashidhar et al.
Frontiers in plant science, 11, 603-603 (2020-06-13)
Understanding phosphate uptake and storage is interesting to optimize the plant performance to phosphorus fluctuations. Phytic acid (PA) is the major source of inorganic phosphorus (Pi) in plants. Genetic analyses of PA pathway transporter genes (BnMRP5) and their functional characterization
Zinc Absorption from Milk Is Affected by Dilution but Not by Thermal Processing, and Milk Enhances Absorption of Zinc from High-Phytate Rice in Young Dutch Women.
Elise F Talsma et al.
The Journal of nutrition, 147(6), 1086-1093 (2017-04-21)
Nicolai Petry et al.
The Journal of nutrition, 142(3), 492-497 (2012-02-03)
Biofortification of plants is a new approach to combat iron deficiency. Common beans (Phaseolus vulgaris) can be bred with a higher iron concentration but are rich in iron absorption inhibitors, phytic acid (PA), and polyphenols (PP). To evaluate the potential
Claus Krogh Madsen et al.
Analytical biochemistry, 578, 7-12 (2019-05-06)
Phytases are involved in the phosphate acquisition and remobilization in plants, microbes and animals. They have become important technical enzymes in the feed industry and are used to make phosphate, present in animal feed as phytate, available for monogastric animal
質問
1–4/4 質問  
  1. What is the purity percent of phytic acid sodium salt hydrate P8810? How to make stock solution using this?
    1 回答
    1. The purity of this product can be roughly calculated from the phosphorus content (on a dried basis) and the sodium number provided on the Certificate of Analysis (COA). The minimum specification for purity is > 79% on a dried basis. To prepare a stock solution of this product, it is suggested to dry the product (e.g. 100°C overnight) to thoroughly remove the water of hydration, then accurately weigh the desired amount of the dried phytic acid sodium salt, then add a specific volume of distilled or deionized water to the weighed compound, finally stir the solution until the phytic acid sodium salt is completely dissolved.
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  4. Hi, I have sodium phytate (lot: BCCF1452). In COA there is a result about phosphorus 22,2% (dried basis). What is that mean? Is that inorganic phosphorus content? If it is not, how can i calculate the inorganic phosphorus content?
    1 回答
    1. The phosphorus value reported in the product Certificate of Analysis is the total amount. Currently, the inorganic phosphorus is not measured. However, historical data indicates that inorganic phosphorus levels are typically < 0.6 %.