Merck
208795
Sigma-Aldrich
メタンチオスルホン酸S-メチル
97%
別名:
S-メチルチオメタンスルホナート, MMTS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SO2SCH3
CAS番号:
分子量:
126.20
Beilstein:
1446059
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
溶解性
DMF: soluble 1:1
chloroform: soluble 200 ul per mL, clear, faintly yellow-green
water: soluble 1:5
密度
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CSS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
InChI Key
XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メタンチオスルホン酸-S-メチルは、チオールおよびチオエステルの合成に使用される試薬です。ポリマーネットワークを調製するための架橋剤として使用されます。メタンチオスルホン酸S-メチル(MMTS)およびジパルミトイルホスファチジルコリン(DPPC)二重層の相互作用は、FTIRおよび表面増強ラマン分光法により調査されています
アプリケーション
メタンチオスルホン酸S-メチルは、β-ケトスルホキシド、メチレン化合物、マロン酸のハーフエステルおよびアリールグリニャール試薬のスルフェニル化剤として使用されました。また、タンパク質の天然のチオールジスルフィド状態をトラップする試薬として使用されました
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
208795-1G:
208795-10G:
208795-VAR:
208795-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3167-3167 (1993)
Sustainable Three-Component Synthesis of Isothioureas from Isocyanides, Thiosulfonates, and Amines
P Mampuys, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 126 (2014)
Sustainable Three-Component Synthesis of Isothioureas from Isocyanides, Thiosulfonates, and Amines
P Mampuys, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 126, 13063-13068 (2014)
Synthetic Communications, 22, 1359-1359 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 6132-6132 (1993)