Merck
A1260
Sigma-Aldrich
アマンタジン 塩酸塩
≥98% (TLC), powder, NMDA receptor antagonist
別名:
1-アダマンタンアミン 塩酸塩, 1-アダマンチルアミン 塩酸塩, 1-アミノアダマンタン 塩酸塩, NSC 83653, トリシクロ[3.3.1.13,7]デカン-1-アミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥17,800
25 G
¥44,400
100 G
¥81,300
¥17,800
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥17,800
25 G
¥44,400
100 G
¥81,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17N · HCl
CAS番号:
分子量:
187.71
Beilstein:
4198854
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥17,800
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
アマンタジン 塩酸塩,
フォーム
powder
溶解性
H2O: 50 mg/mL
ethanol: soluble
オーガナイザー
Endo
SMILES記法
Cl[H].[H][C@@]12C[C@@]3([H])C[C@@]([H])(C1)CC(N)(C2)C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
InChI Key
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アマンタジン塩酸塩トリシクロ-[3,3,1,1]-ディーン-I-アミン塩酸塩は、リマンタジン塩酸塩を類似体とする医薬品です。[1]
アプリケーション
アマンタジン塩酸塩は以下の用途に使用されています。
  • 手術誘発性の認知障害を軽減する効果を評価するために[2]
  • 多能性幹細胞(MSC)をプレインキュベートして、細胞内移行経路を調べるために[3]
  • アマンタジン弱毒化敗血症が神経炎症および学習と記憶の機能障害を誘発するかを明らかにするために[4]
  • 初代培養ラット歯髄幹細胞(rDPSC)をプレインキュベートするために
  • 内在化の経路を明らかにするために[5]
生物化学的/生理学的作用
アマンタジン塩酸塩は、インフルエンザウイルスに対してin vivoin vitroの両方で有効です。[1]N-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)型グルタミン酸受容体のアンタゴニストと見なされています。アマンタジンはドーパミンの放出に重要な役割を果たし、ドーパミンの再取込みを防止し、ミクログリアの活性化と神経炎症を阻止します。[6]
ド-パミン遊離物質であり、パ-キンソニズムや薬原性錐体外路症状の治療に使われます。
特徴および利点
この化合物はEndo社が開発しました。その他の製薬会社が開発した化合物および承認薬/薬剤候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください
この化合物はADME/Tox研究用の注目商品です。ここをクリックしてその他の主なADME/Tox研究用製品をご覧ください。その他の研究領域で使用される生理活性小分子についての詳細は、こちらをご覧ください:sigma.com/discover-bsm
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A1260-1G:
A1260-BULK:
A1260-5G:
A1260-VAR:
A1260-100G:
A1260-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Intracellular co-delivery of Sr ion and phenamil drug through mesoporous bioglass nanocarriers synergizes BMP signaling and tissue mineralization
Lee J H, et al.
Acta Biomaterialia, 93-108 (2017)
John Whyte et al.
Archives of physical medicine and rehabilitation, 94(10), 1877-1883 (2013-06-06)
To assess the incidence of medical complications in patients with recent traumatic disorders of consciousness (DOCs). Data on adverse events in a placebo controlled trial of amantadine hydrochloride revealed no group difference, which allowed these events to be reanalyzed descriptively
Amantadine ameliorates dopamine-releasing deficits and behavioral deficits in rats after fluid percussion injury
Huang E Y K, et al.
Testing, 9(1), e86354-e86354 (2014)
Amantadine attenuates sepsis-induced cognitive dysfunction possibly not through inhibiting toll-like receptor 2
Xing W, et al.
Journal of Molecular Medicine, 96(5), 391-402 (2018)
Rimantadine but not amantadine protects fischer rat embryo cells from transformation induced by 3-methylcholanthrene or benzo (a) pyrene
Price P J, et al.
In Vitro, 15(2), 82-85 (1979)
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox