アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5137 (lit.)
bp
83-85 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
NCC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H19N/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-7,12H2/t8-,9+,10-,11-
InChI Key
XSOHXMFFSKTSIT-BIBSGERRSA-N
遺伝子情報
human ... GRIN2A(2903)
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
180378-VAR:
180378-1G:
180378-250MG:
180378-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック