由来生物
turkey egg white
タイプ
Type II-T
フォーム
powder
分子量
~20,000 Da
テクニック
inhibition assay: suitable
溶解性
0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
単位の定義
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T4385-5G:
T4385-500MG:
T4385-1G:
T4385-VAR:
T4385-250MG:
T4385-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)