Merck
S3014
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム
Sodium chloride
for molecular biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
別名:
Halite(岩塩), 塩化ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥4,500
1 KG
¥6,900
5 KG
¥20,500
10 KG
¥27,500
¥4,500
単価¥5,640割引20%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥4,500
1 KG
¥6,900
5 KG
¥20,500
10 KG
¥27,500
About This Item
化学式:
NaCl
CAS番号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ:
≥99% (titration)
グレード:
for molecular biology
フォーム:
crystalline
溶解性:
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
¥4,500
単価¥5,640割引20%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
for molecular biology
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
crystalline
不純物
DNAse, none detected
Endonuclease, none detected
NICKase, none detected
RNAse, none detected
protease, none detected
濁度
≤3.5 NTU
pH
7
mp
801 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
密度
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
微量陰イオン
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
微量陽イオン
K: ≤50 ppm
≤5 ppm (Heavy Metals by ICP-OES)
適合性
suitable for Western blot
suitable for mass spectrometry
suitable for molecular biology
アプリケーション
cell analysis
その他の活性
DNase, RNase, and protease, none detected
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
本製品は、分子生物学グレードとして指定されており、分子生物学的アプリケーションに適しています。ヌクレアーゼやプロテアーゼの非含有が分析済みです。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S3014-5KG:4548173210384
2550007:
S3014-10KG:4548173210353
S3014-EW:
S3014-1KG:4548173210360
S3014-6X1KG:
S3014-H:
2019091:
S3014-VAR:
S3014-500G:4548173210377
S3014-5SK:
S3014-BULK:
S3014-5SA:4548173210391
S3014-5SA-KC:
S3014-PM:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jules D P Valentin et al.
Journal of colloid and interface science, 552, 247-257 (2019-05-28)
Many materials used in the medical settings such as catheters and contact lenses as well as most biological tissues are not purely elastic, but rather viscoelastic. While substrate elasticity has been investigated for its influence on bacterial adhesion, the impact
Zlatko Kopecki et al.
Oncotarget, 6(34), 36426-36440 (2015-10-27)
Flightless I (Flii) is an actin remodeling protein that affects cellular processes including adhesion, proliferation and migration. In order to determine the role of Flii during carcinogenesis, squamous cell carcinomas (SCCs) were induced in Flii heterozygous (Flii+/-), wild-type and Flii
Ram S Puranam et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(23), 8866-8881 (2015-06-13)
We identified a family in which a translocation between chromosomes X and 14 was associated with cognitive impairment and a complex genetic disorder termed "Genetic Epilepsy and Febrile Seizures Plus" (GEFS(+)). We demonstrate that the breakpoint on the X chromosome
Qian Chen et al.
Genes & development, 29(12), 1285-1297 (2015-06-26)
The Hippo signaling pathway converges on YAP to regulate growth, differentiation, and regeneration. Previous studies with overexpressed proteins have shown that YAP is phosphorylated by its upstream kinase, Lats1/2, on multiple sites, including an evolutionarily conserved 14-3-3-binding site whose phosphorylation
Viktor Posse et al.
Nucleic acids research, 43(5), 2615-2624 (2015-02-19)
A single-subunit RNA polymerase, POLRMT, transcribes the mitochondrial genome in human cells. Recently, a factor termed as the mitochondrial transcription elongation factor, TEFM, was shown to stimulate transcription elongation in vivo, but its effect in vitro was relatively modest. In
プロトコル
Annealing is the process of heating and cooling two single-stranded oligonucleotides with complementary sequences.
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 2件の評価のみのレビュー