アッセイ
≥98.5% (titration)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
溶解性
water: 10%
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Absorption
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
その他の活性
DNases, proteases, RNases, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
警告
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
567547-1KG:
567547-1RKG:
567547-20KG:
567547-250GM:
567547-250RGM:
試験成績書(COA)