Merck
83833
Sigma-Aldrich
リボヌクレアーゼA ウシ膵臓由来
90%, powder, white, ~80 U/mg
別名:
RNアーゼ, RNアーゼA, リボヌクレアーゼI, リボ核酸 3′-ピリミジノオリゴヌクレオチドヒドロラーゼ, 膵臓リボヌクレアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
製品83833は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
powder
比活性
~80 U/mg
分子量
~13,700
Mr ~13700
white
その他の活性
protease ≤0.001%
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RNアーゼA、すなわちリボヌクレアーゼAは、ピリミジンヌクレオチドの後でホスホジエステル結合の一本鎖RNAを切断するエンドリボヌクレアーゼです。RNアーゼAは3′リン酸末端を攻撃します(たとえば、pG-pG-pC-pA-pGが切断されて、pG-pG-pCpとA-pGになります)。一本鎖RNAに対して最も高い活性を示します。RNアーゼAは、4箇所でジスルフィド架橋された一本鎖ポリペプチドです。RNアーゼBとは異なり、糖タンパク質ではありません。DNAは環状中間体の形成に必要な2′-OH基を持たないため、リボヌクレアーゼはDNAを加水分解しません。また、RNアーゼAは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解できます。RNアーゼAは、His12とHis119のアルキル化によって阻害され、カリウム塩およびナトリウム塩によって活性化されます。RNアーゼは、重金属イオン存在下で阻害されます。また、RNアーゼは、DNAによって競争的に阻害されます。
アプリケーション
  • RNアーゼAは、DNAプラスミド調製物、ゲノムDNA調製物およびタンパク質サンプルからRNAを除去するために使用されます。
  • また、RNアーゼは、RNAの配列解析や保護アッセイにも使用されます。
  • RNアーゼは、コンピューター支援薬物設計のためのツールとして使用されています。
  • RNアーゼAは、RNA配列解析に役立ちます。
  • RNアーゼAは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解します。
  • DNA精製にRNアーゼAが寄与します。
特徴および利点
安定性が高いメルクのリボヌクレアーゼA(RNアーゼA)は、RNA除去、RNAシーケンシング、およびDNA精製に適しています。
単位の定義
1ユニットは、速度定数k = 1、25°C、pH 5.0で、RNAを加水分解する酵素量に相当します(Kunitzユニット);M. Kunitz, J. Biol. Chem. 164, 563 (1946)
アナリシスノート
Eにより測定したタンパク質。
その他情報
Sales restrictions may apply
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
83833-100MG:
83833-25MG:
83833-500MG:
83833-BULK:
83833-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fabio Mohn et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 507, 55-64 (2008-11-07)
Methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP) is a versatile immunocapturing approach for unbiased detection of methylated DNA. In brief, genomic DNA is randomly sheared by sonication and immunoprecipitated with a monoclonal antibody that specifically recognizes 5-methylcytidine. The resulting enrichment of methylated DNA
Shuangsheng Huang et al.
International journal of molecular medicine, 30(6), 1410-1416 (2012-10-03)
Tumor cells trigger angiogenesis through overexpression of various angiogenic factors including vascular endothelial growth factor (VEGF) and angiopoietin 1 (Ang1). Therefore, inhibition of the expression of both VEGF and Ang1, the initial step of tumor angiogenesis, is a promising strategy
Pinaki P Misra et al.
Biopolymers, 97(12), 933-949 (2012-09-19)
In this study, we extensively report the effect of glycine betaine during the refolding of partially folded bovine α-lactalbumin (α-LA) in presence of hexadecyl trimethyl ammonium bromide (HTAB), and Ribonuclease A (RNAse A) in presence of sodium dodecyl sulfate (SDS)
Caterina Brandmayr et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(44), 11162-11165 (2012-10-06)
Useful diversity: Quantification of modified tRNA nucleobases in different murine and porcine tissues reveals a tissue-specific overall modification content. The modification content correlates with rates of protein synthesis in vitro, suggesting a direct link between tRNA modification levels and tissue-specific translational
Isabel Rodríguez-Gómez et al.
The Journal of endocrinology, 216(1), 43-51 (2012-10-11)
The purpose was to analyse the cardiac and renal capillary density and glomerular morphology resulting from a chronic excess or deficiency of thyroid hormones (THs) in rats. We performed histopathological, morphometrical and immunohistochemical analyses in hypothyroid and hyperthyroid rats to