Merck
76437
Sigma-Aldrich
ペンタエチレングリコールモノドデシルエーテル
BioXtra, ≥98.0% (GC)
別名:
C12E5, ドデシルペンタエチレングリコールエーテル, ドデシルペンタグリコール, ポリオキシエチレン 5 ラウリルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11(OCH2CH2)5OH
CAS番号:
分子量:
406.60
Beilstein:
1797921
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
詳細
non-ionic
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
semisolid
分子量
406.60 g/mol
テクニック
drug transporter assay: suitable
密度
0.963 g/mL at 20 °C (lit.)
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C22H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-24-15-17-26-19-21-28-22-20-27-18-16-25-14-12-23/h23H,2-22H2,1H3
InChI Key
LAPRIVJANDLWOK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
<ul>
<li><strong>SiO(2)/水界面におけるモノクローナル抗体と非イオン性界面活性剤の共吸着:</strong>この研究では、ペンタエチレングリコールモノドデシルエーテルとモノクローナル抗体の共吸着特性を実証し、薬剤の安定性と送達を改善するバイオ医薬品の製剤化に重要な示唆を提供しています(Lu et al., 2018)。</li>
<li><strong>水溶性界面活性剤添加剤による疎水性ポリマーの耐水性表面改質:</strong>この研究では、ペンタエチレングリコールモノドデシルエーテルが疎水性ポリマー表面を耐水性に改質する効果を実証し、さまざまな産業およびコーティング用途におけるその有用性を指摘しています(Thompson et al., 2021)。</li>
<li><strong>非イオン性界面活性剤でコーティングされたシリカナノ粒子の凝集における温度と塩分の相乗的役割:</strong>特に温度と塩分が変化する条件下でのナノ粒子の安定化におけるペンタエチレングリコールモノドデシルエーテルの使用に焦点を当て、カスタマイズされた薬物送達システムや環境用途に有益であることを示しています(Bharti et al., 2023)。</li>
</ul>
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
76437-VAR:
76437-1G:
76437-BULK:
76437-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Maria Velinova et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(23), 14071-14077 (2011-10-11)
Control of the size and agglomeration of micellar systems is important for pharmaceutical applications such as drug delivery. Although shape-related transitions in surfactant solutions are studied experimentally, their molecular mechanisms are still not well understood. In this study, we use
H Pfeiffer et al.
Chemistry and physics of lipids, 139(1), 54-67 (2005-11-19)
The present paper reports on the phase behaviour of the pseudobinary aqueous mixtures of 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC)/pentaethylene glycol monododecyl ether (C12E5) and 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine monohydrate (DMPC)/C12E5. Both systems exhibit a variety of mesophases, such as lamellar gel, liquid crystalline and micellar phases.
Drew R Tietz et al.
Scientific reports, 7(1), 13581-13581 (2017-10-21)
Cytochrome P450 monooxygenases CYP101A1 and MycG catalyze regio- and stereospecific oxidations of their respective substrates, d-camphor and mycinamicin IV. Despite the low sequence homology between the two enzymes (29% identity) and differences in size and hydrophobicity of their substrates, the
Su Yong Kwon et al.
Physical review letters, 89(25), 258302-258302 (2002-12-18)
We have studied the topological transition of the nonionic micelles of a penta-ethyleneglycol mono n-dodecyl ether (C12E5)/DL-alpha-phosphatidylcholine Dimyristoyl (DMPC) mixture in water by light scattering and viscosity measurements. The topological transition concentration decreases with an increase of the mixing ratio
D Sato et al.
The Journal of membrane biology, 196(1), 33-39 (2004-01-16)
At 0 to 20 degrees C, the Ca(2+)-ATPase activity of the scallop sarcoplasmic reticulum (SR) was observed to be 7-60% of the peak activity at 30 degrees C, while the ATPase activity of the rabbit SR was 0-7% of its