Merck
P9769
Sigma-Aldrich
デカエチレングリコールモノドデシルエーテル
nonionic surfactant
別名:
C12E10, ポリオキシエチレン 10 ラウリルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥12,600
1 KG
¥17,000
¥12,600
出荷予定日2025年1月29日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥12,600
1 KG
¥17,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H66O11
CAS番号:
分子量:
626.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥12,600
出荷予定日2025年1月29日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
semisolid (with melting point ~24 °C.)
分子量
626.86 g/mol
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
InChI Key
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
デカエチレングリコールモノドデシルエステルは、その特性やウシ血清アルブミン(BSA)との相互作用の研究およびその複合体の評価のために、非イオン性界面活性剤として使用されています。
デカエチレングリコールモノドデシルエーテルは、アガロースゲル中のタンパク質及び非イオン性ミセルの拡散を評価する研究において使用されています。 [1] また、ドコサペンタエン酸由来の抗炎症性レゾルビンの性質を検討する研究にも使用されています。 [2]
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P9769-VAR:
P9769-500G:
P9769-1KG:
P9769-BULK:
P9769-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diffusion of proteins and nonionic micelles in agarose gels by holographic interferometry
Kong, D., et al.
AIChE Journal, 43, 25-25 (1997)
Bindi Dangi et al.
The Journal of biological chemistry, 284(22), 14744-14759 (2009-03-28)
Enzymatically oxygenated derivatives of the omega-3 fatty acids cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid (DHA) and cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoic acid, known as resolvins, have potent inflammation resolution activity (Serhan, C. N., Clish, C. B., Brannon, J., Colgan, S. P., Chiang, N., and Gronert, K. (2000) J.
Wei Xiong et al.
International journal of nanomedicine, 13, 3781-3793 (2018-07-11)
Berberine (BBR) is a plant-derived benzylisoquinoline alkaloid and has been demonstrated to be a potential treatment for various chronic diseases. The poor water solubility and P-glycoprotein (Pgp)-mediated drug efflux are the main challenges for its further application in a clinical
Isaac J Fisher et al.
Structure (London, England : 1993), 28(7), 810-819 (2020-05-14)
Phospholipase C (PLC) enzymes hydrolyze phosphoinositide lipids to inositol phosphates and diacylglycerol. Direct activation of PLCβ by Gαq and/or Gβγ subunits mediates signaling by Gq and some Gi coupled G-protein-coupled receptors (GPCRs), respectively. PLCβ isoforms contain a unique C-terminal extension
G C Valenzuela et al.
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery, 46(5), 593-599 (2013-09-28)
Sclerosant foams are aqueous and break down under the influence of gravity, pressure, and temperature. The aim of this study was to investigate the effects of temperature on foam stability. Sodium tetradecyl sulphate (STS) and polidocanol (POL) liquid and foam