詳細
non-ionic
アッセイ
≥98% (GC)
形状
solid
分子量
average mol wt 66,000
凝集数
123
CMC
0.11
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H58O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-30-15-17-32-19-21-34-23-25-36-27-28-37-26-24-35-22-20-33-18-16-31-14-12-29/h29H,2-28H2,1H3
InChI Key
YYELLDKEOUKVIQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8925-BULK:
P8925-10X1G:
P8925-1G:
P8925-5G:
P8925-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.