アッセイ
≥85.0% (HPLC)
形状
powder
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
UV吸収
λ: 443-447 nm Amax
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\C23C(C)(C)CCCC2(O3)C)C
InChI
1S/C40H56O/c1-31(19-13-21-33(3)24-25-36-35(5)23-15-27-37(36,6)7)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-30-40-38(8,9)28-16-29-39(40,10)41-40/h11-14,17-22,24-26,30H,15-16,23,27-29H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,25-24+,30-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChI Key
RVCRIPILOFSMFG-WWSVUWEKSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
73342-1MG:
73342-VAR:
73342-1MG-BULK:
73342-BULK:
試験成績書(COA)