アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C55H71N4O6.Mg/c1-12-38-35(8)42-27-43-36(9)40(23-24-48(61)65-26-25-34(7)22-16-21-33(6)20-15-19-32(5)18-14-17-31(3)4)52(58-43)50-51(55(63)64-11)54(62)49-37(10)44(59-53(49)50)28-46-39(13-2)41(30-60)47(57-46)29-45(38)56-42;/h12,25,27-33,36,40,51H,1,13-24,26H2,2-11H3,(H-,56,57,58,59,60,62);/q-1;+2/p-1/b34-25+;/t32?,33?,36-,40-,51?;/m0./s1
InChI Key
NSMUHPMZFPKNMZ-FCFLHPMBSA-M
詳細
アプリケーション
- 5ブランドの緑茶サンプルからのクロロフィル(aおよびb)ならびにフェオフィチン(aおよびb)のフーリエ変換赤外(FTIR)分光法に基づく定量
- Taraxacum formosanumサンプル中のクロロフィルとその誘導体を分離し測定するための高速液体クロマトグラフィー-ダイオードアレイ検出-質量分析(HPLC-DAD-MS)法の開発
- 高速薄層クロマトグラフィー(HPTLC)による分離後のUV-vis分光光度法による14個の栄養補助食品サンプル中のクロロフィル、その分解生成物、カロテノイド、およびフェオフィチンの分析
- 食品加工で使用する微細藻類Scenedesmus obliquusからのカロテノイドとクロロフィルの超臨界流体抽出(SFE)に対する圧力、温度、CO2流速、および極性共溶媒の影響の評価
- 2種類のUV-vis分光光度法によるイチゴ、アプリコット、ラズベリーの果実サンプル中のクロロフィル(aおよびb)ならびにカロテノイド(β-カロテンおよびリコピン)の同時測定
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
00538-VAR:
00538-BULK:
00538-1MG:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック