スキップする
C5753
クロロフィルa
from spinach
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥37,900
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥144,000
10 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥219,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C55H72MgN4O5
CAS番号:
分子量:
893.49
UNSPSC Code:
12171506
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-536-6
Beilstein/REAXYS Number:
3586237
MDL number:
¥37,900
出荷予測2026年6月01日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
spinach
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
impurities
chlorophyll b, essentially free
ε (extinction coefficient)
10.6-11.8 × 104 at 428 nm in diethyl ether (vs. 11.17 × 104, lit.), 8.2-9.1 × 104 at 662 nm in diethyl ether (vs. 8.63 × 104, lit.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H73N4O5.Mg/c1-13-39-35(8)42-28-44-37(10)41(24-25-48(60)64-27-26-34(7)23-17-22-33(6)21-16-20-32(5)19-15-18-31(3)4)52(58-44)50-51(55(62)63-12)54(61)49-38(11)45(59-53(49)50)30-47-40(14-2)36(9)43(57-47)29-46(39)56-42;/h13,26,28-33,37,41,51H,1,14-25,27H2,2-12H3,(H-,56,57,58,59,61);/q-1;+2/p-1/b34-26+;/t32-,33-,37+,41+,51-;/m1./s1
InChI key
ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M
General description
クロロフィルaは、植物細胞の葉緑体の光合成膜に存在する、重要な緑色または青色の集光性色素です。[1]光化学系 I および II における集光性色素として機能します。
Application
天然の集光性複合体IIb(LHCIIb)のハーベストの手順が報告されています。
クロロフィルaは、以下の用途に使用されています:
  • ダイズ種子の色と成熟の変化に伴うカロテノイド組成の変動を研究するため
  • 窒素欠乏症の非破壊的診断のために、ハイパースペクトル画像解析から得られたクロロフィル分布マップの使用を検討するため
  • 黄河から採取した水サンプル中の分析対象物質の濃度を蛍光分光光度法で測定するための標準物質として
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)法により藻類から回収されるクロロフィル色素量を定量するための標準物質として
  • 環境に優しい栽培法で作られたピーマンからのフェオフィチンaの同定に
  • 異なる一酸化窒素(NO)種を感知するため
Biochem/physiol Actions
クロロフィルaはタンパク質分子CP47とCP43に結合し、光化学系IIの反応中心の内部アンテナを形成します。光化学系Iでは、クロロフィルaの結合部位には膜に散在するポリペプチドが含まれます。[1]クロロフィル形成の不足とクロロフィル密度の低下は、植物の葉の窒素欠乏につながる可能性があります。
Packaging
密封アンプル入り。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C6144961451116774
クロロフィルa analytical standard
Supelco
96145
クロロフィルa
クロロフィルa United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1116774
クロロフィルa
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
assay
≥85% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
chlorophyll b, essentially free
impurities
chlorophyll b, free
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under クロロフィルa
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Is my ampule intact? How can I tell?
    1 回答
    1. If the meniscus "bubble" is not broken, then the ampule is intact and usable. To test the meniscus, use a glass Pasteur pipet and gently touch the bubble. If the glass pops and breaks, then the ampule was sealed. If it goes straight through to the bottom of the ampule with no resistance, then the seal was broken during transit.