Merck
63189
Sigma-Aldrich
マレイン酸
tested according to Ph. Eur.
別名:
Acidum maleicum, cis-ブテン二酸, トキシル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
116.07
Beilstein:
605762
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
アッセイ
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis
形状
fine crystals
powder
mp
130-135 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 478.8 g/L at 20 °C
密度
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤10 ppm
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Maleic acid is a dicarboxylic acid. It can be synthesized from crotonaldehyde.
アプリケーション
Maleic acid may be used in the synthesis of (R,S)-malic acid and fumaric acid. It may be employed as an anionic monomer in the preparation of superswelling acrylamide (AAm)/maleic acid (MA) hydrogels.†
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
63189-BULK:
63189-1KG:
63189-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
フマル酸 ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
47910
フマル酸
リンゴ酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1374601
リンゴ酸
フマル酸 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1270
フマル酸
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 277-277 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 617-617 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 434-434 (1994)
J M Herreras et al.
Ophthalmology, 99(7), 1082-1088 (1992-07-01)
This study was undertaken to see whether long-term locally applied ocular medications produced any alterations in the ocular surface, and, in particular, whether it caused damage to the mucus layer of the tear film. The authors studied the ocular surface
Hanna Kotikoski et al.
Acta ophthalmologica Scandinavica, 81(4), 355-360 (2003-07-16)
To investigate whether a nitric oxide donor given as a single oral dose is able to modify aqueous humour flow in healthy volunteers. Ten healthy volunteers participated in a randomized, double-masked and placebo-controlled cross-over study. Aqueous humour flow was assessed