Merck
180238
Sigma-Aldrich
ボラン-ジメチルアミン錯体
97%
別名:
ジメチルアミンボラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NH · BH3
CAS番号:
分子量:
58.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352402
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reagent type: reductant
mp
36 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[BH3-][NH+](C)C
InChI
1S/C2H10BN/c1-4(2)3/h4H,1-3H3
InChI Key
RUOMFVPJBOADHA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ボラン-ジメチルアミン錯体は、さまざまなアプリケーションにおいて還元剤として使用することができます。例えば以下のようなアプリケーションがあります:
  • 電子不足系アリールトシラート類のNi-触媒還元
  • ニトロアレーンの対応するアミンへのPd-触媒還元
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
180238-5G:
180238-500G:
180238-BULK:
180238-VAR:
180238-100G:
180238-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 47, 7515-7515 (2006)
M Eckardt et al.
ChemSusChem (2020-04-22)
The influence of different additives on the oxygen reduction reaction/oxygen evolution reaction (ORR/OER) in magnesium-containing N-butyl-N-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide ([BMP][TFSI]) on a glassy carbon electrode was investigated to gain a better understanding of the electrochemical processes in Mg-air batteries. 18-Crown-6 was used
Daniel G W Alanine et al.
Cell, 178(1), 216-228 (2019-06-18)
The Plasmodium falciparum reticulocyte-binding protein homolog 5 (PfRH5) is the leading target for next-generation vaccines against the disease-causing blood-stage of malaria. However, little is known about how human antibodies confer functional immunity against this antigen. We isolated a panel of
Panagiota Kalomoiri et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 21(23), 3338-3348 (2020-07-16)
The controlled self-assembly of peptide- and protein-based pharmaceuticals is of central importance for their mode of action and tuning of their properties. Peptide YY3-36 (PYY3-36 ) is a 36-residue peptide hormone that reduces food intake when peripherally administered. Herein, we
Junlong Tian et al.
Scientific reports, 5, 8025-8025 (2015-01-27)
A carbon-matrix nickel composite magnetoplasmonic film with a 3D sub-micron periodic triangular roof-type antireflection structure (SPTAS) was fabricated via a simple and promising method that combines chemosynthesis with biomimetic techniques. The Troides helena (Linnaeus) forewing (T_FW) was chosen as the