Merck
62315
Sigma-Aldrich
リピッドクリムゾン
for microscopy
別名:
1-(4-[Phenylazo]phenylazo)-2-methylaminonaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H19N5
CAS番号:
分子量:
365.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
for microscopy
SMILES記法
CNc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C23H19N5/c1-24-22-16-11-17-7-5-6-10-21(17)23(22)28-27-20-14-12-19(13-15-20)26-25-18-8-3-2-4-9-18/h2-16,24H,1H3/b26-25+,28-27+
InChI Key
NVNDCGNXYIBOLU-PAMTUDGESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Lipid Crimson is used as a lipoprotein stain for microscopy.
その他情報
Lipoprotein stain[1]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
62315-10G-F:
62315-BULK-F:
62315-VAR-F:
62315-50G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Raymond et al.
Science (New York, N.Y.), 151(3708), 346-347 (1966-01-21)
Lipoproteins of serum stained before electrophoresis gave distinct patterns in acrylamide gel of 3-percent concentration. Samples compared in parallel on gel slabs showed qualitative differences in migration rates of beta-lipoprotein bands.