Merck
PHL89317
マグノロール
phyproof® Reference Substance
別名:
2,2′-ビカビコール, 5,5′-ジアリル-2,2′-ビフェニルジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥55,800
¥55,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥55,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18O2
CAS番号:
分子量:
266.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥55,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
Oc1ccc(CC=C)cc1-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-17(19)15(11-13)16-12-14(6-4-2)8-10-18(16)20/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
InChI Key
VVOAZFWZEDHOOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
生物化学的/生理学的作用
マグノロールはコウボクのマグノリア・オフィシナリスの根および樹皮から単離された生物活性のある植物成分で、抗真菌、抗微生物、および抗酸化作用があります。 マグノロールはまたNF-κBシグナル伝達に干渉することで、抗炎症作用を示します。 また、IL-6誘導性STAT3活性化の阻害能があるため、アテローム性動脈硬化などの血管障害に関連する抗炎症特性があるようです。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89317-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)