Merck
59893
Sigma-Aldrich
Sodium N-(4-azido-2-nitrophenyl)-2-aminoethylsulfonate dihydrate
≥90% (TLC)
別名:
2-[(4-Azido-2-nitrophenyl)amino]ethanesulfonic acid monosodium salt dihydrate, N-(4-Azido-2-nitrophenyl) taurine sodium salt dihydrate, N-(4-Azido-2-nitrophenyl)-2-aminoethylsulfonic acid sodium salt dihydrate, NAP-Taurine sodium salt dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥344,000
¥344,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥344,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N5NaO5S · 2H2O
CAS番号:
分子量:
345.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥344,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥90% (TLC)
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.O.[Na+].[O-][N+](=O)c1cc(ccc1NCCS([O-])(=O)=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H9N5O5S.Na.2H2O/c9-12-11-6-1-2-7(8(5-6)13(14)15)10-3-4-19(16,17)18;;;/h1-2,5,10H,3-4H2,(H,16,17,18);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI Key
AQXKSSHRIZHNEM-UHFFFAOYSA-M
詳細
brick-red powder; soluble in water and Ethanol; labeling reagent (Photolysis of NAP-taurine produces a highly reactive nitrene which acts as a general covalent labeling reagent)
アナリシスノート
contains up to 10.4% water (dihydrate)
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
59893-10MG:
59893-10MG-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)