Merck
11204530001
Roche
ABTSバッファー
solution, pkg of 125 mL
別名:
緩衝液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
形状
solution
品質水準
包装
pkg of 125 mL
メーカー/製品名
Roche
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
2,2′-アジノ-ジ-(3-エチルベンズチアゾリンスルホン酸)(ABTS)は、酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)中にHRP(西洋ワサビパーオキシダーゼ)共役の担体として作用します。他の3つの担体(5-アミノサリチル酸(5AS)、O-フェニレンジアミン(OPD)、O-トリジン(OT))と比較して、最も敏感で安定した担体です。また、青みがかった緑の色を与える最高の視覚的結果を生み出します。ABTSを使用したELISAは感度が高く、特異的かつ再現可能な手法です。
アプリケーション
ABTS緩衝液はABTSの溶媒です。ABTS溶液は、マーカー酵素として西洋ワサビパーオキシダーゼ(HRP)を使用した酵素免疫測定法の理想的な担体溶液です。反応感度が高いため、オートリーダーは数分後に「オーバー」を表示することがよくあります。
調製ノート
作用濃度:フローサイトメトリー:0.5 μg/100 μL(106細胞)、免疫組織化学:50 μg/mL
接合体の作用濃度は、適用および基質に依存します。濃度はガイドラインと考えてください。
標準溶液:1つのABTSタブレット(5 mg)を5 mLのABTS緩衝液に溶解します。この溶液の色は薄緑色です。マイクロタイタープレートでは、溶液は無色Aです。405 nm/1 cmは<0.16でなければなりません。できるだけきれいに作業してください。重金属イオンまたは微量のパーオキシダーゼは、暗緑色のABTS溶液を生成する可能性があります。そのような溶液はアッセイに適していません。
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
法的情報
ABTS is a trademark of Roche
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
文書ライブラリにアクセスする
Patrik Erlmann et al.
Molecular biology of the cell, 20(20), 4400-4411 (2009-08-28)
Deleted in Liver Cancer 1 (DLC1) is a GTPase-activating protein (GAP) with specificity for RhoA, RhoB, and RhoC that is frequently deleted in various tumor types. By inactivating these small GTPases, DLC1 controls actin cytoskeletal remodeling and biological processes such
C Lindenthal et al.
Infection and immunity, 69(1), 52-57 (2000-12-19)
Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) is capable of invading epithelial cell lines derived from the human ileum and colon. Two separate invasion loci (tia and tib) that direct noninvasive E. coli strains to adhere to and invade cultured human intestine epithelial
Bruce S Sachais et al.
Blood, 120(5), 1137-1142 (2012-05-12)
Rapid laboratory assessment of heparin-induced thrombocytopenia (HIT) is important for disease recognition and management. The utility of contemporary immunoassays to detect antiplatelet factor 4 (PF4)/heparin antibodies is hindered by detection of antibodies unassociated with disease. To begin to distinguish properties
H Matsuda et al.
The Japanese journal of experimental medicine, 54(3), 131-138 (1984-06-01)
A micro-technique of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) using ABTS, 2,2'-azino-di-(3-ethylbenzthiazoline sulfonic acid), as a substrate for horseradish peroxidase (HRP) conjugate was studied. In a comparative study among 4 substrates, namely; 5-aminosalicylic acid (5AS), O-phenylenediamine (OPD), O-tolidine (OT) and ABTS, for