Merck
S5393
Sigma-Aldrich
血清 (IgA、IgM、IgGマイナス) ヒト
lyophilized powder
別名:
Depleted Serum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
human
品質水準
結合体
unconjugated
形状
lyophilized powder
含みます
15 mM sodium azide
包装
vial of 0.5 mL
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
血清は、タンパク質、免疫グロブリン、電解質を含む血液の液体成分です。この製品は、固体マトリックスに固定化する際の混入抗体の選択的除去に使用できます。この製品は、PA結合ミクロスフェアを使用した抗防御抗原(抗PA)IgG測定にも使用できます。IgG、IgA、およびIgMを含まないヒト血清は、抗ヒト全血清と特異的に反応しますが、抗ヒトIgG、IgA、またはIgMとは反応しません。
アプリケーション
血清(IgA、IgM、IgGマイナス)ヒトは、免疫電気泳動、免疫拡散法、酵素結合免疫吸着アッセイにおいてコントロール血清として使用されています。また、この血清は、
  • ノイラミニダーゼ阻害評価、
  • マイクロ中和試験、
  • 一元放射溶血(SRH)反復性アッセイにコントロール血清として使用されています。
数量
各バイアルには少なくとも25 mgのタンパク質が含まれています
再構成
0.5 mLの脱イオン水で溶解します。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
文書ライブラリにアクセスする
Fabrizio Biuso et al.
Influenza and other respiratory viruses, 13(5), 504-516 (2019-08-15)
Formulation of neuraminidase (NA) within influenza vaccines is gaining importance in light of recent human studies. The enzyme-linked lectin assay (ELLA) is considered a reliable assay to evaluate human anti-NA antibodies. To overcome interference by hemagglutinin (HA)-specific antibodies and detect
Karina Jawinski et al.
Frontiers in immunology, 10, 2661-2661 (2019-12-05)
Current influenza vaccines manufactured using eggs have considerable limitations, both in terms of scale up production and the potential impact passaging through eggs can have on the antigenicity of the vaccine virus strains. Alternative methods of manufacture are required, particularly
Raymond E Biagini et al.
Clinical and diagnostic laboratory immunology, 10(5), 744-750 (2003-09-11)
We describe a fluorescent covalent microsphere immunoassay (FCMIA) method for the simultaneous (multiplexed) measurement of immunoglobulin G (IgG) antibodies to 23 pneumococcal capsular polysaccharide (PnPS) serotypes present in the pneumococcal polysaccharide vaccine (PPV23) licensed by the Food and Drug Administration
Thorunn A Olafsdottir et al.
Frontiers in immunology, 8, 1872-1872 (2018-01-24)
Influenza vaccination remains the best strategy for the prevention of influenza virus-related disease and reduction of disease severity and mortality. However, there is large individual variation in influenza vaccine responses. In this study, we investigated the effects of gender, age
Validation of Single Radial Haemolysis assay: A reliable method to measure antibodies against influenza viruses
Trombetta CM, et al.
Journal of Immunological Methods, 422, 95-101 (2015)