安全性情報
46831-U
Supelco
EPA 8260 キャリブレーションMix 2
analytical standard, 2000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1.5 ML
¥7,190
¥7,190
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1.5 ML
¥7,190
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
¥7,190
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
認証
EPA 8260
詳細
Separate Source
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 × 1.5 mL (46831-U)
濃度
2000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
-10 to -25°C
詳細
EPA 8260 Calibration Mix 2 is a multi-component solution containing analytes such as acetone, 2-butanone, carbon disulfide, 2-chloroethyl vinyl ether, 2-hexanone, iodomethane, 4-methyl-2-pentanone, and vinyl acetate. It may be used for identifying and quantifying volatile organic compounds (VOCs) on the EPA′s Appendix VIII and Appendix IX lists in solid wastes and groundwater at active hazardous treatment, storage, and disposal sites. The pre-requisite of EPA 8260 method is the use of gas chromatography (GC) with a selective detector or gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) or high-performance liquid chromatography (HPLC).
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナライト
詳細
    Acetone
    2-Butanone
    Carbon disulfide
    2-Chloroethyl vinyl ether
    2-Hexanone
    Iodomethane
    4-Methyl-2-pentanone
    Vinyl acetate
    すべて表示 (8)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46831-U:4548173909929
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)