品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MRQ-23, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (316M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (316M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (316M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (316M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (316M-18)
メーカー/製品名
Cell Marque®
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
アイソタイプ
IgG1
コントロール
spleen
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... PRF1(5551)
詳細
品質
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
関連事項
物理的形状
調製ノート
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)