スキップする
F2878
Ficoll® PM 70
Type 70
Ficoll® PM 70
別名:
ポリ(スクロース-<ヒド>co-エピクロルヒドリン)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥40,600
250 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥161,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
¥40,600
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
type
Type 70
Quality Segment
form
powder
mol wt
~70,000
color
white
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
General description
高分子分岐多糖ポリマーであるFicoll® PM70は、イオン化基を持たないと考えられています。このスクロースポリマーは、スクロースとエピクロロヒドリンの共重合化により形成されます。
Application
Ficoll® PM 70は、次のように使用されています:
  • ガラス化溶液中の作用を評価するための比較試験における高分子として
  • 卵母細胞のガラス化のためのガラス化溶液におけるサプリメントとして
  • 濃密環境を促進するための、ヒト肺線維芽細胞培養用低血清培地の成分として
Biochem/physiol Actions
FicollTM PM 70は、細胞容積シグナリングとタンパク質リフォールディングの研究において高分子クラウディング剤として使用されます。[1]高分子のクラウディング(MMC)系や立体構造を開発、評価、使用するための組織工学や高分子立体構造研究に使用することもできます。 Ficoll PM-70は、ガラス化の研究に使用することもできます。
Ficollは、一般的にガラス化溶液の高分子成分として使用されます。高密度の分岐のため、Ficollsは理想的なほぼ半球状の分子クラウディング剤としても機能します。
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ショ糖の非イオン性合成高分子。
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F9378F4375F2637
Ficoll&#174;400 Type 400-DL, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
F9378
Ficoll®400
Ficoll&#174;400 BioXtra, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
F2637
Ficoll®400
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder, spray-dried
form
lyophilized powder
color
white
color
white
color
white to off-white
color
-
mol wt
~70,000
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
type
Type 70
type
Type 400-DL
type
Type 400
type
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
F2878-50G: + F2878-500G: + F2878-100G: + F2878-5G: + F2878-250G: + F2878-VAR: + F2878-BULK: + F2878-25G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー