Merck
C4431
Sigma-Aldrich
アデニン含有クエン酸リン酸デキストロース溶液
別名:
CPD-A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
無菌性
sterile-filtered
品質水準
形状
liquid
pH
5.4-6.7
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
アデニンを含むクエン酸-リン酸-デキストロース溶液(CPDA)は、血液の保存のための抗凝固剤および防腐剤です。赤血球の保存期間を最大35日間延長できます。血小板の生存率を維持します。CPDAを使用すると、輸血後の視認性が向上し、血中のグルコースとATPレベルが向上します。
アプリケーション
アデニンを含むクエン酸-リン酸-デキストロース溶液は、心臓穿刺トランスジェニック鶏卵リゾチーム-卵白アルブミン-Duffy(HOD)マウスおよびヒトからの採血時に抗凝固剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
有用な全血用抗凝固剤
抗凝固剤:全血の推奨比率は1:9です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
C4431PROC:
C4431-50ML-PW:
C4431-10X50ML:
C4431-PH:
C4431-50ML:
C4431-VAR:
C4431-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
クエン酸 ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
251275
クエン酸
HyunJoo Park et al.
Scientific reports, 6, 34257-34257 (2016-10-05)
The functionality and viability of stored human red blood cells (RBCs) is an important clinical issue in transfusions. To systematically investigate changes in stored whole blood, the hematological properties of individual RBCs were quantified in blood samples stored for various
Krishnan MohanKumar et al.
Nature communications, 10(1), 3494-3494 (2019-08-04)
Necrotizing enterocolitis (NEC) is an idiopathic, inflammatory bowel necrosis of premature infants. Clinical studies have linked NEC with antecedent red blood cell (RBC) transfusions, but the underlying mechanisms are unclear. Here we report a neonatal murine model to investigate this
The storage of hard-packed red blood cells in citrate-phosphate-dextrose (CPD) and CPD-adenine (CPDA-1)
Beutler E and West C
Blood, 54(1), 280-284 (1979)
James C Keith et al.
Arthritis research & therapy, 7(4), R769-R776 (2005-07-01)
The human leukocyte antigen B27 (HLA-B27) transgenic rat is a model of human inflammatory bowel disease, rheumatoid arthritis and psoriasis. Studies of chronic inflammation in other rat models have demonstrated activation of the kallikrein-kinin system as well as modulation by
Measuring cell surface area and deformability of individual human red blood cells over blood storage using quantitative phase imaging
Park H, et al.
Scientific reports, 6(6), 34257-34257 (2016)