Merck
27813
Sigma-Aldrich
Coomassieタンパク質定量試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
形状
liquid
密度
~1.31 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3C)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5/C=CC(\C=C5C)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C47H49N3O7S2.Na/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56;/h9-30H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H2,51,52,53,54,55,56);/q;+1/p-1
InChI Key
RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
クマシータンパク質定量試薬は総タンパク質濃度の測定に用いられるタンパク質分析試薬です。クマシー(ブラッドフォード)試薬中のクマシー色素はサンプル中のタンパク質に結合することで、吸収が直ちにシフトし、それと同時に溶液の色が赤色から青色に変化します。この生じた青色の強度の分光光度測定を用いて溶液中のタンパク質濃度を測定します。
アプリケーション
ブラッドフォード法によるタンパク質の定量に適しています。マイクロタイタープレートでのテスト用の5倍濃縮液;測光キュベット(d=1cm)でのテスト用の10倍濃縮液;H2Oで希釈してください。
法的情報
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
109.4 °F
引火点(℃)
43 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
27813-VAR-F:
27813-BULK-F:
27813-250ML-F:4548173909509
文書ライブラリにアクセスする
Diwakar Dahal et al.
Plant molecular biology, 73(6), 643-658 (2010-05-25)
Proteomics approach was used to elucidate the molecular interactions taking place at the stem cell wall level when tomato species were inoculated with Ralstonia solanacearum, a causative agent of bacterial wilt. Cell wall proteins from both resistant and susceptible plants
An-Cheng Huang et al.
Oncology letters, 19(3), 2397-2403 (2020-03-21)
Furoquinolone and its derivatives exhibit antimicrobial, anti-allergic, anti-inflammatory and anticancer properties. The present study investigated the anti-tumor activity of synthesized intermediates of furoquinolone in human promyelocytic leukemia HL-60 cells. The biological effects of the active compound ethyl 2-anilino-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate (compound 131)
A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding.
M M Bradford
Analytical biochemistry, 72, 248-254 (1976-05-07)