Merck
B8647
Sigma-Aldrich
ブリリアントブルーR、濃縮液
methanol solution
別名:
ブリリアントブル-R, Coomassie ブリリアントブルーR, アシッドブルー 83, ブリリアントインドシアニン 6B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥18,200
¥18,200
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥18,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H44N3NaO7S2
CAS番号:
分子量:
825.97
カラーインデックス番号:
42660
Beilstein:
5718025
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥18,200
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
製品名
ブリリアントブルーR、濃縮液, suitable for SDS-PAGE, methanol solution
フォーム
methanol solution
品質水準
dark blue
適合性
suitable for SDS-PAGE
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChI Key
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ブリリアントブルーR濃縮液は、特にポリアクリルアミド中のタンパク質の染色のためにデザインされたメタノールベースの染料ですが、アガロースゲルも染色されます。この染料にはメタノールと酢酸が含まれているため、染色前のゲル固定は不要です。
ブリリアントブルーR濃縮液は、非変性勾配ゲル電気泳動、等電点電気泳動、およびSDS-PAGE(ドデシル硫酸ナトリウム・ポリアクリルアミドゲル電気泳動)後のタンパク質バンドの検出で使用されてきました。[1][2][3]
電気泳動後のタンパク質バンドの検出に用いられる。
再構成
脱イオン水で1 Lに希釈した溶液には、0.25%(w/v)ブリリアントブル-R、40%(v/v)メタノ-ル、7%(v/v)酢酸が含まれます。
法的情報
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B8647PROC:
B8647-BULK:
B8647-1EA:4548173189680
B8647-VAR:
B8647-1BTL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The effect of ethanol or hepatotoxin exposure on rat transferrin desialylation.
Lof K, et al.
Alcohol and Alcoholism (Oxford, Oxfordshire), 31, 445-451 (1996)
Crystallization of soluble proteins in vapor diffusion for x-ray crystallography.
Benvenuti M and Mangani S
Nature Protocols, 2, 1633-1651 (2007)
Overexpression of human apolipoprotein AI in transgenic rats and the hyperlipoproteinemia associated with experimental nephrosis.
Burkey BF, et al.
Journal of Lipid Research, 36.7, 1463-1473 (1995)
Katharina Stock et al.
Cancer cell international, 19, 77-77 (2019-04-13)
The nucleation-promoting factor cortactin is expressed and promotes tumor progression and metastasis in various cancers. However, little is known about the biological role of cortactin in the progression of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). Cortactin and phosphorylated cortactin (Y421) were investigated
G Houen et al.
Electrophoresis, 18(5), 701-705 (1997-05-01)
A method for staining proteins on polyvinylidene difluoride membranes without using organic solvent is described. The method uses preblocking of the membrane with either Tween 20 or polyethylene glycol followed by staining with 0.01% Coomassie Brilliant Blue. No destaining of
資料
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
質問
  1. How should product B8647-1ea be used? Should the contents of the bottle be removed into a calibrated cylinder, water added to reach a final volume of 1 L, and then replaced all into the bottle?
    1 回答
    1. the bottle for B8647 contains 465ml of concentrate. One option is to pour out the contents into a calibrated volumetric flask and add sufficient water to make it 1000 ml. Once reconstituted to 1 liter, the contents of the flask could then be returned to the bottle for B8647. However, this process may seem labor-intensive. Alternatively, most users will likely choose to add 535 ml of water to the 1 liter bottle of concentrate and mix well.