Merck
17304
Sigma-Aldrich
クロシン
for microscopy
別名:
クロセチン ジゲンチオビオース エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H64O24
CAS番号:
分子量:
976.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
for microscopy
フォーム
solid
適合性
suitable for microscopy
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C)C(=O)O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)\C=C\C=C(\C)C(=C)CO[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C46H68O23/c1-21(12-8-14-23(3)25(5)18-62-43-40(59)36(55)32(51)28(67-43)19-63-44-38(57)34(53)30(49)26(16-47)65-44)10-6-7-11-22(2)13-9-15-24(4)42(61)69-46-41(60)37(56)33(52)29(68-46)20-64-45-39(58)35(54)31(50)27(17-48)66-45/h6-15,26-41,43-60H,5,16-20H2,1-4H3/b7-6+,12-8+,13-9+,21-10-,22-11+,23-14-,24-15+/t26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34+,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41-,43-,44-,45-,46+/m1/s1
InChI Key
LUVDBMJRTUBHNX-RSXXRLSLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロシン(CR)は、 Gardenia jasmi-noides Ellis(クチナシ)やCrocus sativus(サフラン)に見られる水溶性カロテノイドです。その構造には2つのD-ゲンチオビオシド グリコシルエステルがあります。CRはサフランの赤色のもととなっている主要な生理活性化合物の1つです。
サフラン中に見出される高度に不飽和なジテルペンジカルボン酸エステル。
アプリケーション
クロシンは、以下の用途に使用されています:
  • 高速液体クロマトグラフィー法を用いて、Crocus sativus L.抽出物での存在を検出するための参照標準品として
  • ラットのドキソルビシン誘発腎毒性に対する抗酸化剤、抗炎症剤としての保護効果の調査
  • SiHa細胞とメスのBALB/cヌードマウスにおけるオートファジーとアポトーシスの促進、子宮頸癌の進行抑制に果たす役割および抗腫瘍効果の試験
  • ラットのシスプラチン(CIS)誘発精巣毒性に対する保護効果を試験するための、シスプラチンとの同時処置として
生物化学的/生理学的作用
クロシンには、抗酸化作用、抗炎症作用、抗がん作用、抗変性作用、抗糖尿病作用があります。
クロシンは、エタノールによる学習機能の損傷のいくつかを緩和し、エタノールによる海馬の長期間増強(LTP)の阻害を防止します。これは、学習と記憶の基礎となる活性依存のシナプス可塑性の形態です。関連するCNS効果は、ジゲンチオビオースエステルに特異的です。クロセチングルコースゲンチオビオースには半分の強度で、ジグルコースエステルはまったく効果がありません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17304-BULK:
17304-1G:
17304-5G:
17304-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Icariin ≥94% (HPLC)
Sigma-Aldrich
I1286
Icariin
Zahoor Ahmed Wani et al.
Scientific reports, 7(1), 8598-8598 (2017-08-19)
Crocus sativus is the only plant species which produces apocarotenoids like crocin, picrocrocin and safranal in significant amounts. These compounds impart organoleptic properties to saffron (dried stigmas of Crocus flower) making it world's costliest spice. Crocus apocarotenoids have tremendous medicinal
S C Marić et al.
The Journal of biological chemistry, 267(26), 18915-18923 (1992-09-15)
Genomic clones for the S-adenosylmethionine (AdoMet) decarboxylase gene were isolated from a human chromosome 6 DNA library. In addition, polymerase chain reaction and specific primers were used to amplify fragments from chromosomal DNA covering exonic regions not found in the
Mona A Hussain et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2021, 8841726-8841726 (2021-02-26)
Doxorubicin is a drug that belongs to the anthracycline antibiotics. Nephrotoxicity is one of the serious side effects of doxorubicin treatment. Crocin, which is one of the most bioactive components of saffron, has antioxidant, anti-inflammatory, and antitumor effects. The current
Yun Qi et al.
Experimental eye research, 107, 44-51 (2012-12-04)
Crocin is a pharmacologically active component of Crocus sativus L. (saffron) and has been reported to be useful in the treatment of neuronal damage. In the present study, we investigated the neuroprotective effect of crocin on retinal ganglion cells (RGCs)
Sutong Li et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 42(4), 1481-1492 (2017-07-19)
Diabetic nephropathy (DN) is a microangiopathic disease characterized by excessive urinary albumin excretion, which occurs in 30% of patients with diabetes mellitus. It is the second leading cause of end-stage renal diseases in China. Nuclear factor-kappa B (NF-κB) is reported
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf