Merck
PHL89256
Picrocrocin
phyproof® Reference Substance
別名:
(R)-4-(β-D-Glucopyranosyloxy)-β-cyclocitral, Pikrocrocin, Saffron-bitter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥148,000
¥148,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥148,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H26O7
CAS番号:
分子量:
330.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥148,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]1([H])O[C@H]2CC(C)(C)C(C([H])=O)=C(C)C2
InChI
1S/C16H26O7/c1-8-4-9(5-16(2,3)10(8)6-17)22-15-14(21)13(20)12(19)11(7-18)23-15/h6,9,11-15,18-21H,4-5,7H2,1-3H3/t9-,11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI Key
WMHJCSAICLADIN-WYWSWGBSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89256-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)