Merck
PHL80391
クロシン
phyproof® Reference Substance
別名:
クロセチン ジゲンチオビオース エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥41,600
¥41,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥41,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H64O24
CAS番号:
分子量:
976.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥41,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C)C(=O)O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)\C=C\C=C(\C)C(=C)CO[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C46H68O23/c1-21(12-8-14-23(3)25(5)18-62-43-40(59)36(55)32(51)28(67-43)19-63-44-38(57)34(53)30(49)26(16-47)65-44)10-6-7-11-22(2)13-9-15-24(4)42(61)69-46-41(60)37(56)33(52)29(68-46)20-64-45-39(58)35(54)31(50)27(17-48)66-45/h6-15,26-41,43-60H,5,16-20H2,1-4H3/b7-6+,12-8+,13-9+,21-10-,22-11+,23-14-,24-15+/t26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34+,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41-,43-,44-,45-,46+/m1/s1
InChI Key
LUVDBMJRTUBHNX-RSXXRLSLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
サフラン中に見出される高度に不飽和なジテルペンジカルボン酸エステル。
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
クロシンは、エタノールによる学習機能の損傷のいくつかを緩和し、エタノールによる海馬の長期間増強(LTP)の阻害を防止します。これは、学習と記憶の基礎となる活性依存のシナプス可塑性の形態です。関連するCNS効果は、ジゲンチオビオースエステルに特異的です。クロセチングルコースゲンチオビオースには半分の強度で、ジグルコースエステルはまったく効果がありません。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80391-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jian Zhang et al.
Annals of translational medicine, 8(18), 1180-1180 (2020-11-27)
Cervical cancer is a prevalent tumor mainly induced by Human Papilloma Virus (HPV). Autophagy was inactivated with HPV to promote cancer progression. Here we explored the effects of crocin on cervical cancer cells, mainly on autophagy and apoptosis. SiHa cells