Merck
06880
Sigma-Aldrich
4-アミノベンズアミジン 二塩酸塩
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥49,100
¥49,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥49,100
About This Item
化学式:
H2NC6H4C(=NH)NH2·2HCl
CAS番号:
分子量:
208.09
Beilstein:
3692927
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥49,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99.0% (TLC)
フォーム
powder or crystals
mp
>300 °C (lit.)
蛍光検出
λex >300 nm in H2O
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].NC(=N)c1ccc(N)cc1
Cl[H].Cl[H].NC(=N)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H
InChI Key
GHEHNICLPWTXJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Emmax: none
その他情報
Competitive inhibitor of serine proteases[1][2]; As a fluorescent probe for the active site of serine proteases[3]
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
06880-VAR:
06880-BULK:
06880-1G:
06880-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Comparative studies on the inhibition of trypsin, plasmin, and thrombin by derivatives of benzylamine and benzamidine.
F Markwardt et al.
European journal of biochemistry, 6(4), 502-506 (1968-12-05)
STUDIES ON THE ACTIVE CENTER OF TRYPSIN. THE BINDING OF AMIDINES AND GUANIDINES AS MODELS OF THE SUBSTRATE SIDE CHAIN.
M MARES-GUIA et al.
The Journal of biological chemistry, 240, 1579-1585 (1965-04-01)
S A Evans et al.
The Journal of biological chemistry, 257(6), 3014-3017 (1982-03-25)
p-Aminobenzamidine is weakly fluorescent in neutral aqueous buffer, with excitation and emission maxima at 293 and 376 nm, respectively. Binding to trypsin results in a blue shift of the emission peak to 362 nm, and 50-fold fluorescence enhancement, while binding
Nathan J Alves et al.
Biochemical and biophysical research communications, 457(3), 358-362 (2015-01-13)
The potent fibrinolytic enzyme, plasmin has numerous clinical applications for recannulizing vessels obstructed by thrombus. Despite its diminutive size, 91 kDa, success in the recombinant expression of this serine protease has been limited. For this reason, a truncated non-glycosylated plasmin