スキップする
PEFBSC-RO
Roche
Pefabloc® SC
powder, solubility: 100 mg/mL in aqueous buffer, suitable for blocking, suitable for protein purification
別名:
Pefabloc® SC, 4-(2-アミノエチル)-ベンゼン-スルホニルフルオライド, 4-2-アミノエチル-ベンゼン-スルホニルフルオライド, aebsf, プロテイナーゼK阻害剤
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 mg
出荷予測2026年9月28日from市川市大町368
¥19,000
500 mg
出荷予測2026年9月28日from市川市大町368
¥74,800
1 g
出荷予測2026年9月28日from市川市大町368
¥121,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
¥19,000
出荷予測2026年9月28日詳細
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
mol wt
Mr 239.5
packaging
pkg of 1 g (11429876001), pkg of 100 mg (11429868001), pkg of 500 mg (11585916001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
blocking: suitable, protein purification: suitable
mp
175-185 °C
solubility
aqueous buffer: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Pefabloc SCは、セリンプロテアーゼの特異的で強力かつ不可逆的な阻害剤です。阻害活性はPMSFまたはDFP同等ですが、Pefabloc SCは非毒性です。
Application
  • Pefabloc SC(ペファブロック)は、調製用タンパク質精製中にプロテアーゼの有害な影響を抑制するために使用されます。
  • 真核細胞に対するその低い毒性のために、それは形質転換細胞の発酵中に組換えタンパク質の生産に適用される場合がありますが、タンパク質分解断片化により、目的の産物の収率が低下することもあります。
  • Pefabloc SCは、アガロースプラグにおける染色体DNAの調製時に、プロテイナーゼKを完全に不活性化するために使用されます。この目的のために、細胞をアガロースに包埋し、プロテイナーゼKで断片化することにより、すべてのタンパク質を分解します。特異的な制限エンドヌクレアーゼを添加する前に、プロテイナーゼKは、1~5 mM Pefabloc SCの10 mMトリスHCl、1 mM EDTA、pH 7溶液中でアガロースプラグを+ 37℃で2時間または一晩インキュベートすることにより不活性化されます。
  • MSFとは対照的に、Pefabloc SCは血清または血漿中のトロンビン活性の優れた遮断薬です。これらの体液中で、PMSFはアルブミンと可逆的に相互作用し、その遊離濃度を抑えるため、トロンビン不活性化が遅延されます。しかし、Pefabloc SCは血清アルブミンとは反応せず、同様の条件下で3倍高い能力を示してトロンビンを不活性化させます。
  • Pefabloc SCは生細胞に使用できます。
  • 例えば、パルスフィールドゲル電気泳動(PFGE)中に、Pefabloc SCを使用してプロテイナーゼKを不活性化させます。この方法で、ゲノムDNAを単離するためには、細胞構成要素を分解するためにプロテイナーゼKが必要となり、この非常に回復力のあるプロテアーゼを不活性化するのは困難です。Pefabloc SCはプロテイナーゼKを阻害し、さらなるDNA分析に使用される制限酵素の安定性を保護します。
Biochem/physiol Actions
Pefabloc SCは、セリンプロテアーゼを不可逆的に遮断するスルホニルフルオリドのファミリーに属します。Pefabloc SCは、強力なセリンスレオニンホスファターゼ阻害剤としても報告されました。
Features and Benefits
  • 使いやすい阻害剤の利点。水溶性Pefabloc SCを直接水性緩衝液に加えます。
  • 有害な化合物を避けます。あなたやあなたの周りにいる人にリスクを及ぼすことなく、非毒性のプロテアーゼ阻害剤を使用してください(図1参照)。
  • 安定性を高めて確実に保護します。7.0超のpHレベルおよび+4℃超の温度でも一貫したプロテアーゼ阻害を達成します(図2参照)。
  • 最大限に阻害します。確実に可溶性で安定な製品を使用して、活性阻害剤のレベルが十分に高いことをご確認ください。
Preparation Note
ワーキング濃度:0.1~1 mg/mL(0.4~4 mM)
ワーキング溶液:溶媒については、100 mg/mLまでの水性緩衝液または蒸留水をお勧めします。
保存条件(ワーキング溶液):-15~-25℃(保存溶液)
水溶液中のPefabloc SCの安定性は、pHと温度の両方の影響を受けます。蒸留水で調製した濃縮保存溶液(例:100 mM)は酸性であり、アリコートにして保存した場合、-15~-25℃で1~2ヵ月間安定です。
注:蒸留水で調製した濃縮保存溶液(例:100 mM)は酸性であり、アリコートにして保存した場合、-15~-25℃で1~2ヵ月間安定です。Pefabloc SCは酸性条件で保管し、加水分解に使用する直前に生体サンプルへ加えてください。
水性緩衝液または水に100 mg/mLまで溶解します。アリコートにして-15~-25℃で保存すると、溶液中で1~2ヵ月間安定です。弱塩基性条件下(pH 8.0~9.0)ではわずかな加水分解しか起こりません。
Analysis Note
機能検査済み;TLCで均質
Other Notes
ライフサイエンス研究専用です。診断的処置に使用しないでください。
Legal Information
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
ピクトグラム
Corrosion
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
一体何が起きているの?
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)