Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
05470
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
lyophilized powder, crystallized, ≥98.0% (GE)
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
由来生物
bovine
アッセイ
≥98.0% (GE)
フォーム
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
包装
glass bottle of
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
electron microscopy: suitable
pH
4.8-7.5
溶解性
H2O: slightly soluble
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤2000 ppm
sulfate (SO42-): ≤1000 ppm
微量陽イオン
Ca: ≤500 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤100 ppm
Cu: ≤20 ppm
Fe: ≤20 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤500 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤7000 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Zn: ≤10 ppm
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Albumin from bovine serum can be used for Electron and Immunoelectron microscopy.[1] It can also be used for isolating and culturing neonatal rat cardiac ventricular myocytes.[2]
Bovine serum albumin has been used to quantify proteins in raw enzyme extracts.[3][4] It has also been used as a blocking agent for mitochondrial imaging.[5]
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
Bovine serum albumin also refers as BSA or Fraction V is a protein isolated from cows. BSA can block vacant binding sites in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in both poly-l-lysine (PLL)-treated and non-treated microwells.[6] It can also trigger insulin dependent diabetes mellitus.[7]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
調製ノート
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
その他情報
レビュ-[8]
販売に制約がある場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
05470-25G:
05470-BULK:
05470-VAR:
05470-5G:
05470-1G:
05470-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Glucagon-like peptide-1 inhibits vascular smooth muscle cell dedifferentiation through mitochondrial dynamics regulation
Torres G, et al.
Biochemical Pharmacology, 104(1), 52-61 (2016)
Effect of dietary chitin on digestive enzyme activity, growth and survival of Macrobrachium tenellum juvenile prawns
Santos-Romero RB, et al.
Latin American Journal of Aquatic Research, 45(1), 130-138 (2017)
In vitro digestibility of specific dsRNA by enzymes of digestive tract of shrimp Litopenaeus vannamei
Alvarez-Sanchez AR, et al.
Revista MVZ Cordoba, 22(2), 5867-5880 (2017)
T. Peters, Jr.
Adv. Prot. Chem., 37, 161-161 (1985)
J D Marsh et al.
Circulation, 98(3), 256-261 (1998-08-11)
The role of androgens in producing cardiac hypertrophy by direct action on cardiac myocytes is uncertain. Accordingly, we tested the hypothesis that cardiac myocytes in adult men and women express an androgen receptor gene and that myocytes respond to androgens
関連コンテンツ
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.