Merck
A0281
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
lyophilized powder, essentially fatty acid free and essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
由来生物
bovine
アッセイ
≥99% (agarose gel electrophoresis)
形状
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
精製方法
cold ethanol and heatshock fractionation
包装
poly bottle of
由来
USA origin
free fatty acid content
≤0.01%
テクニック
enzyme immunoassay: suitable
不純物
essentially globulin free
≤0.01% Fatty acids
pH
7
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシ血清アルブミン(BSA)は、計算値の分子量(MW)が66,430ダルトン(Da)の血漿タンパク質です。ウシ血清の主要タンパク質であるBSAは、血中コロイド浸透圧の調節を促進します。BSAは、免疫化学、タンパク質定量、細胞培養などのさまざまなアプリケーションで使用されます。
このBSA製品は、特に以下の特性に関してテストされています。
  • 極めて低いFA含量/実質的に脂肪酸フリー
  • 低いグロブリン含量/実質的にグロブリンフリー
アプリケーション
BSAは既知の脂肪酸(FA)輸送担体です。したがって、特にBSAを細胞培養で用いる場合、さまざまな細胞株が特定の脂肪酸に対し多様な感受性を示す可能性があるため、細胞株培養に使用される特定のFAを制御することが重要です。したがって、脂肪酸フリーのBSAは、特定のFA含量を厳密に制御する必要がある細胞培養作業に有用です。この結果、研究者は特定の細胞株に必要な特定の脂肪酸を制御することができます。また、脂肪酸フリーのアルブミンにより、研究者が特定の細胞培養実験での使用を希望する特定の脂肪酸について、最適かつ最大の結合部位を使用することができます。また、FAフリーのBSAの使用は、非FAフリーのBSAに含まれる内因性FAに関する懸念を払拭します。
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
特徴および利点
  • 実質的に脂肪酸フリー
  • 実質的にグロブリンフリー
調製ノート
ヒートショック分画法とエタノール分画法の組み合わせにより精製
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0281-BULK:
A0281-100G:
A0281-EW:
A0281-100MG:
A0281-10G:
A0281-250MG:
A0281-VAR:
A0281-1G:
A0281-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Viviana I Risca et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(8), 2913-2918 (2012-02-07)
Mechanical cues affect many important biological processes in metazoan cells, such as migration, proliferation, and differentiation. Such cues are thought to be detected by specialized mechanosensing molecules linked to the cytoskeleton, an intracellular network of protein filaments that provide mechanical
Bidur Paudel et al.
Biology of reproduction, 100(2), 440-454 (2018-09-22)
Mammalian sperm undergo a series of biochemical and physiological changes collectively known as capacitation in order to acquire the ability to fertilize. Although the increase in phosphorylation associated with mouse sperm capacitation is well established, the identity of the proteins
Cheryl M Zajd et al.
Frontiers in immunology, 11, 269-269 (2020-03-11)
Macrophages are a heterogeneous and plastic population of cells whose phenotype changes in response to their environment. Macrophage biologists utilize peritoneal (pMAC) and bone marrow-derived macrophages (BMDM) for in vitro studies. Given that pMACs mature in vivo while BMDM are
Felipe A Navarrete et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 7, 262-262 (2019-11-22)
To become fertile, mammalian sperm must undergo a series of biochemical and physiological changes known as capacitation. These changes involve crosstalk between metabolic and signaling pathways and can be recapitulated in vitro. In this work, sperm were incubated in the
Noriko Kondo-Okamoto et al.
Molecular biology of the cell, 17(9), 3756-3767 (2006-06-23)
Although it is clear that mitochondrial morphogenesis is a complex process involving multiple proteins in eukaryotic cells, little is known about regulatory molecules that modulate mitochondrial network formation. Here, we report the identification of a new yeast mitochondrial morphology gene
関連コンテンツ
ウシ血清アルブミン(BSA)の構造、分子量、機能、溶解性、製造方法、精製方法、アプリケーションおよび購入に関する情報が得られます。
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.