グレード
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +10±2°, c = 1% in ethanol
テクニック
HPLC: suitable (derivatization)
色
white
mp
185-190 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H](C(O)=O)C(C)(C)S
CC(=O)N[C@@H](C(O)=O)C(C)(C)S
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-4(9)8-5(6(10)11)7(2,3)12/h5,12H,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI Key
MNNBCKASUFBXCO-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
01423-1G:
01423-BULK:
01423-VAR:
01423-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック