Merck
95662
Sigma-Aldrich
o-キシレン
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
別名:
1,2-ジメチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥9,660
1 L
¥16,800
2.5 L
¥34,800
¥9,660
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥9,660
1 L
¥16,800
2.5 L
¥34,800
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
Beilstein:
1815558
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
143-145 °C (lit.)
¥9,660
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
867 °F
expl. lim.
7 %
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
≤0.4% toluene (GC)
≤0.6% m- and p-xylene (GC)
蒸発残留物質
≤0.002%
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.505
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
溶解性
water: partially soluble 0.1705 g/L at 25 °C
密度
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
o-キシレンはキシレンの異性体型の1つです。ジエチル炭酸(DEC)との2成分混合物の密度(ρ)および音速(u)の実測値の評価が、0.1 MPa大気圧、298.15~323.15Kの温度範囲で行われました。[1]3次元的規則性メソ多孔性Co3O4meso-Co3O4)担体金(xAu/meso-Co3O4x=3.7-9.0wt%)ナノ触媒存在下の酸化が報告されています。[2]
アプリケーション
o-キシレンは無水フタル酸[3]及びフタロジニトリルの合成に使用することができます。[4]
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95662-1L:4548173225333
95662-4X2.5L:4548173274492
95662-BULK:
95662-6X1L:4548173274508
95662-2.5L:4548173225340
95662-6X250ML:4548173274515
95662S-10L-RC:
95662-VAR:
95662-10L:
95662-250ML:4548173225357
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Mesoporous Co3O4-supported gold nanocatalysts: Highly active for the oxidation of carbon monoxide, benzene, toluene, and o-xylene.
Liu Y, et al.
J. Catal., 309, 408-418 (2014)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 833-833 (1994)
Maia Chanrion et al.
Nature communications, 5, 5005-5005 (2014-10-09)
Epithelial-to-mesenchymal transition-like (EMT-like) is a critical process allowing initiation of metastases during tumour progression. Here, to investigate its role in intestinal cancer, we combine computational network-based and experimental approaches to create a mouse model with high metastatic potential. Construction and
Influence of alkyl group and temperature on excess thermodynamic properties of diethyl carbonate and their binary mixtures at 0.1 MPa.
Srilakshmi M, et al.
Journal of Molecular Liquids, 211, 854-867 (2015)
Casper Bindzus Foldager et al.
Cartilage, 5(2), 123-132 (2014-04-01)
The objective of the present study was to investigate the presence and distribution of 2 basement membrane (BM) molecules, laminin and collagen type IV, in healthy and degenerative cartilage tissues. Normal and degenerated tissues were obtained from goats and humans
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf